Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Extraktionsspitzen für SPE im Mikrobereich, 10-200 μl
Artikelnummer. 10314673 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Sorbens:
BioBasic C18
HyperSep HILIC
HyperSep Hypercarb
HyperSep Hypercarb plus C18 (Mix Mode)
HyperSep Poros SAX
HyperSep Poros SCX
HyperSep Poros WAX
HyperSep Titandioxid
HyperSep Trypsin
HyperSep Zirkoniumdioxid
Packungsgröße:
96 Stück
Artikelnummer. 10314673
Marke: Thermo Scientific™ 60109417
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die SPE-Mikropipettenspitzen ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust und die Trennung kleinster Volumen bis 100 nl.
Die innovativen Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Spitzen für SPE im Mikrobereich ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust und die Trennung kleinster Volumen bis 100 nl.
Merkmale:
Ideal für kleinvolumige Proben; 1 bis 2 μm breiter Schlitz am Boden, der Flüssigkeiten passieren lässt, das chromatographische Material (20 bis 30 μm) jedoch zurückhält.
  • [bullet] Filterfreier Aufbau zur Vermeidung von Totvolumen
  • [bullet] Keine Kontamination aus der Unterstützungsmatrix
  • [bullet] Erhältlich in vielen gängigen Chemikalien
Zu den Anwendungen gehören:
  • [bullet] Massenspektrometrie
  • [bullet] Entsalzung
  • [bullet] Proteinaufreinigung
  • [bullet] MALDI
  • [bullet] Elektrophorese
  • [bullet] HPCE
  • [bullet] HPLC
  • [bullet] CEC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HILIC; Vol 10 bis 200 µl.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion im Mikromaßstab
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikropipetten
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep HILIC
Typ SpinTip
Volumen (metrisch) 10 bis 200 µl
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.