Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Extraktionsspitzen für SPE im Mikrobereich, 10-200 μl
Artikelnummer. 10404603 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Sorbens:
BioBasic C18
HyperSep HILIC
HyperSep Hypercarb
HyperSep Hypercarb plus C18 (Mix Mode)
HyperSep Poros SAX
HyperSep Poros SCX
HyperSep Poros WAX
HyperSep Titandioxid
HyperSep Trypsin
HyperSep Zirkoniumdioxid
Packungsgröße:
96 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sorbens unitSize
10404603 BioBasic C18 96 Stück
10535435 HyperSep Zirkoniumdioxid 96 Stück
10140503 HyperSep Titandioxid 96 Stück
10138004 HyperSep Poros SCX 96 Stück
10498684 HyperSep Poros SAX 96 Stück
10341145 HyperSep Poros WAX 96 Stück
10426744 HyperSep Trypsin 96 Stück
10314673 HyperSep HILIC 96 Stück
10716334 HyperSep Hypercarb plus C18 (Mix Mode) 96 Stück
10111273 HyperSep Hypercarb 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10404603 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 60109412
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die SPE-Mikropipettenspitzen ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust und die Trennung kleinster Volumen bis 100 nl.
Die innovativen Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Spitzen für SPE im Mikrobereich ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust und die Trennung kleinster Volumen bis 100 nl.
Merkmale:
Ideal für kleinvolumige Proben; 1 bis 2 μm breiter Schlitz am Boden, der Flüssigkeiten passieren lässt, das chromatographische Material (20 bis 30 μm) jedoch zurückhält.
  • [bullet] Filterfreier Aufbau zur Vermeidung von Totvolumen
  • [bullet] Keine Kontamination aus der Unterstützungsmatrix
  • [bullet] Erhältlich in vielen gängigen Chemikalien
Zu den Anwendungen gehören:
  • [bullet] Massenspektrometrie
  • [bullet] Entsalzung
  • [bullet] Proteinaufreinigung
  • [bullet] MALDI
  • [bullet] Elektrophorese
  • [bullet] HPCE
  • [bullet] HPLC
  • [bullet] CEC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung C18; 10 bis 200 µl Vol.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion im Mikromaßstab
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikropipetten
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens BioBasic C18
Typ SpinTip
Volumen (metrisch) 10 bis 200 µl
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.