Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal-Vakuum-Well-Extraktionsplatte und -Stopfen
Artikelnummer. 10321455 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
24-Well-Extraktionsplatte
48-Well-Extraktionsplatte
Stopfen für Extraktionsplatte mit 24 Positionen
Stopfen für Extraktionsplatte mit 48 Positionen
Packungsgröße:
1 Stück
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
10321455 Stopfen für Extraktionsplatte mit 24 Positionen 48 Stück
15277498 24-Well-Extraktionsplatte 1 Stück
12732947 48-Well-Extraktionsplatte 1 Stück
10219474 Stopfen für Extraktionsplatte mit 48 Positionen 24 Stück
4 options
Artikelnummer. 10321455
Marke: Thermo Scientific™ 60104235
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die 24- oder 48-Well-Extraktionsplatten und -Stopfen sind auf die Verwendung mit dem Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal-Vakuumverteiler ausgelegt.
Die 24- oder 48-Well-Extraktionsplatten und -Stopfen sind auf die Verwendung mit dem Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal-Vakuumverteiler ausgelegt. Dieser Verteiler ist für die Bearbeitung von Proben in Festphasenextraktions-Kassetten (SPE) oder in 96-Well-Platten geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Stopfen für Extraktionsplatte mit 24 Positionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) SPE-Probenverarbeitung
Zur Verwendung mit (Geräte) 24-Well-Extraktionsplatten, Vakuumverteiler
Produktlinie HyperSep
Typ Stopfen für Extraktionsplatte mit 24 Positionen