Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal-Vakuum-Well-Extraktionsplatte und -Stopfen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die 24- oder 48-Well-Extraktionsplatten und -Stopfen sind auf die Verwendung mit dem Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal-Vakuumverteiler ausgelegt. Dieser Verteiler ist für die Bearbeitung von Proben in Festphasenextraktions-Kassetten (SPE) oder in 96-Well-Platten geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 24-Well-Extraktionsplatte, 1/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SPE-Probenverarbeitung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universalvakuumverteiler |
| Produktlinie | HyperSep |
| Typ | 24-Well-Extraktionsplatte |