Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal-Vakuum-Well-Extraktionsplatte und -Stopfen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
24-Well-Extraktionsplatte
48-Well-Extraktionsplatte
Stopfen für Extraktionsplatte mit 24 Positionen
Stopfen für Extraktionsplatte mit 48 Positionen
Packungsgröße:
1 Stück
24 Stück
48 Stück
Beschreibung
Die 24- oder 48-Well-Extraktionsplatten und -Stopfen sind auf die Verwendung mit dem Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal-Vakuumverteiler ausgelegt. Dieser Verteiler ist für die Bearbeitung von Proben in Festphasenextraktions-Kassetten (SPE) oder in 96-Well-Platten geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Stopfen für Extraktionsplatte mit 24 Positionen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SPE-Probenverarbeitung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 24-Well-Extraktionsplatten, Vakuumverteiler |
| Produktlinie | HyperSep |
| Typ | Stopfen für Extraktionsplatte mit 24 Positionen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Dela en innehållskorrigering