Beschreibung
- Die 10 mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
- Extra-Sensitivität gegenüber Zuckern
- Kann in drei Modi verwendet werden: Umkehrphase, Normalphase, schwacher Anionenaustausch
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm Innendurchmesser |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Partikelgröße | 10 μm |
| pH | 2,5 bis 8 |
| Porengröße | 120 Å |
| Oberfläche | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | Gehäuse L8 |
| Stationäre Phase | Amino (NH2) |
| Produktlinie | Hypersil, klassisch |
| Mehr anzeigen |