Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10098992 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10098992
Marke: Thermo Scientific™ 28803154630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie die basendeaktivierten Silika Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano-LC-Säulen als zuverlässige Allzweck-Cyano-Säulen.
Wählen Sie die basendeaktivierten Silika Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano-LC-Säulen als zuverlässige Allzweck-Cyano-Säulen. Diese wirtschaftlichen Säulen verfügen über eine geringere Silanol-Aktivität und bieten für Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolllabors eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Das auf der Grundlage des bekannten Hypersil Silika basierende basendeaktivierte Silika zählt zu den beliebtesten verfügbaren Packungsmaterialien. Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano-LC-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern.
  • In der Umkehrphase bieten sie eine andere Selektivität als C18- oder C8-Phasen
  • In der Normalphase sind sie weniger aufnahmefähig als Silika-Säulen
  • Zuverlässige Cyano-Säule mit langer Lebensdauer
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice. Bitte beachten: Die Hypersil BDS Cyano-Säulen werden in einem Isooktan:Ethanol-Gemisch versendet. Bei Anwendungen in der Umkehrphase muss die Säule vor der Verwendung mit Ethanol oder 2-Propanol gespült werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 130 Å
Oberfläche 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L10
Stationäre Phase Cyano (CN)
Produktlinie Hypersil BDS
Verpackungsmaterial kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika
Kohlenstoffbeladung 4 %
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Normal- und Umkehrphase
Typ Analysesäule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.