Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10207834 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
Partikelgröße:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Säulenformat:
Analysesäule
Präparativsäule, Standard
Vorsäulenkartusche, 4/Packung
Unit Size:
1 Stück
4 Stück
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Säulenformat Unit Size
10207834 100 mm 2,1 mm 1,9 μm Analysesäule 1 Stück
16398576 250 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
10675335 50 mm 2,1 mm 5 μm Analysesäule 1 Stück
10762907 50 mm 4,6 mm 5 μm Analysesäule 1 Stück
10753477 100 mm 2,1 mm 5 μm Analysesäule 1 Stück
10127604 100 mm 3 mm 5 μm Analysesäule 1 Stück
10753667 100 mm 4,6 mm 5 μm Analysesäule 1 Stück
10014574 150 mm 4,6 mm 5 μm Analysesäule 1 Stück
10005784 250 mm 4 mm 5 μm Analysesäule 1 Stück
10442595 250 mm 4,6 mm 5 μm Analysesäule 1 Stück
10351445 10 mm 4 mm 5 μm Vorsäulenkartusche, 4/Packung 4 Stück
10525435 10 mm 3 mm 5 μm Vorsäulenkartusche, 4/Packung 4 Stück
10025644 10 mm 2,1 mm 5 μm Vorsäulenkartusche, 4/Packung 4 Stück
10287924 150 mm 4,6 mm 3 μm Analysesäule 1 Stück
10446984 150 mm 3 mm 3 μm Analysesäule 1 Stück
10277924 150 mm 2,1 mm 3 μm Analysesäule 1 Stück
10794627 150 mm 1 mm 3 μm Analysesäule 1 Stück
10690256 100 mm 4,6 mm 3 μm Analysesäule 1 Stück
10437324 100 mm 3 mm 3 μm Analysesäule 1 Stück
10056364 100 mm 2,1 mm 3 μm Analysesäule 1 Stück
10208264 50 mm 2,1 mm 3 μm Analysesäule 1 Stück
10026124 10 mm 4 mm 3 μm Vorsäulenkartusche, 4/Packung 4 Stück
10279654 10 mm 3 mm 3 μm Vorsäulenkartusche, 4/Packung 4 Stück
10380915 10 mm 2,1 mm 3 μm Vorsäulenkartusche, 4/Packung 4 Stück
10595125 200 mm 2,1 mm 1,9 μm Analysesäule 1 Stück
10431825 150 mm 2,1 mm 1,9 μm Analysesäule 1 Stück
10422015 50 mm 2,1 mm 1,9 μm Analysesäule 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Product Code. 10207834 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 25902102130
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur schnellen Analyse von aromatischen Analyten, einschließlich Glukokortikosteroiden, Östrogenen, fettlöslichen Vitaminen und Phospholipiden.
Mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl HPLC-Säulen für die Umkehrphase erzielen Sie ausgezeichnete Retention und einzigartige Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyten. Ein Butyl(C4)-Linker in der phenylgebundenen Phase ermöglicht eine überlegene Ausrichtung des Phenylrings an aromatischen Molekülen, wodurch die π-π-Interaktionen gesteigert und die Retention der Moleküle verbessert wird. Der C4-Linker verleiht der stationären Phase außerdem eine mäßige Hydrophobizität. Dadurch eignet sie sich hervorragend für die Trennung von Analytengemischen mit unterschiedlichen polaren und aromatischen Eigenschaften. Die hervorragende Peakform führt zu höherer Empfindlichkeit.
Spezielle Selektivität
  • Bietet eine Selektivität, die komplementär zu der von Alkylkettenphasen ist
  • Mäßige Hydrophobizität im Vergleich zu C18
Informationen zur Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peak-Formen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 18130 psi (1250 bar)
Partikelform Fully Porous
Partikelgröße 1,9 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 175 Å
Menge Each
Oberfläche 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L11
Stationäre Phase Phenyl (Ph)
Produktlinie Hypersil GOLD
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 9 %
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Stainless Steel
Verfahren UHPLC, HPLC
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.