Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10599735 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4.6 mm
Partikelgröße:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10599735
Marke: Thermo Scientific™ 25503152130
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dank ihrer geringeren Hydrophobizität im Vergleich zu C18- oder C8-Säulen bestechen Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-Säulen durch ausgezeichnete Empfindlichkeit und hohe Effizienz.
Stark hydrophobe Analyten erreichen mit den Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-HPLC-Säulen schnellere Trennungen mit ausgezeichneten Peakformen. Die Hypersil GOLD C4-Säulen bieten eine niedrigere Hydrophobizität als C18- oder C8-Säulen sowie eine ausgezeichnete Empfindlichkeit und hohe Effizienz.
Ähnliche Selektivität, weniger Retention als C18- oder C8-Säulen
  • Erfolgreiche Retention und Trennung ausgeprägt hydrophober Analyte mithilfe der Säule mit kurzen Alkylketten und niedriger Hydrophobizität
  • Optimal für die Analyse hydrophober Polypeptide und Proteine geeignet
Herausragendes Leistungsverhalten
  • Hochsymmetrische Peakformen
  • Säulen mit einer Partikelgröße von 1.9 μm für verbesserte Geschwindigkeit und Effizienz
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1.9, 3 und 5 μm für alle Trennungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2.1 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 175 Å
Oberfläche 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L26
Stationäre Phase C4
Produktlinie Hypersil GOLD
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 5 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.