Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Präparative Schutzkassetten, 5μm
Artikelnummer. 15272218 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
20 mm ID x 10 mm L
Artikelnummer. 15272218
Marke: Thermo Scientific™ 25005019223
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bietet hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie. Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-Säulen bieten eine hervorragende Retention und einzigartige Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyten.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 3/Pckg.
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Innendurchmesser (metrisch) 20 mm
Säulentyp Präparative Vorsäule