Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10569155 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4.6 mm
Partikelgröße:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße unitSize
10569155 100 mm 4.6 mm 3 μm 1 Stück
10417454 50 mm 2.1 mm 5 μm 1 Stück
10352525 100 mm 2.1 mm 5 μm 1 Stück
10477414 100 mm 4,6 mm 5 μm 4 Stück
10598195 150 mm 2.1 mm 5 μm 1 Stück
10629755 150 mm 4,6 mm 5 μm 4 Stück
10149084 250 mm 2.1 mm 5 μm 1 Stück
10417624 250 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
10333065 250 mm 4 mm 5 μm -
10703786 250 mm 4,6 mm 5 μm 4 Stück
10392475 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 Stück
10540126 150 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
10231275 150 mm 2.1 mm 3 μm 1 Stück
10487414 100 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
10609025 100 mm 2.1 mm 3 μm 1 Stück
10362645 50 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
10754257 150 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 Stück
10259514 100 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 Stück
10555255 50 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 Stück
10006844 10 mm 4 mm 5 μm 4 Stück
10703697 10 mm 3 mm 5 μm 4 Stück
10702337 10 mm 2.1 mm 5 μm 4 Stück
10609685 10 mm 4 mm 3 μm 4 Stück
10620056 10 mm 2.1 mm 3 μm 4 Stück
24 options
Artikelnummer. 10569155
Marke: Thermo Scientific™ 26303104630
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 2,5 %; Porengröße: 175 Å; Säulenphase: Ionenaustausch
Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD SAX LC-Säulen eignen sich für die schnelle und effiziente Analyse von kleineren organischen Molekülen wie Nukleotiden und organischen Säuren. Diese leistungsstarken Anionenaustausch-Säulen mit quarternären Aminen sind für wässrige und mobile Phasen mit niedrigem pH sehr stabil. Hypersil GOLD SAX LC-Säulen basieren auf hochreinem Silika, das mit einem Ionenaustausch-Liganden verbunden ist, und bieten eine hervorragende Peakform und Empfindlichkeit.
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1.9, 3 und 5 μm für alle Trennungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Flussrate 1,2 ml/min
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 175 Å
Oberfläche 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L14
Stationäre Phase Quaternäres Amin
Produktlinie Hypersil GOLD
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 3 %
Säulentyp Ionenaustausch
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Ionenaustausch
Typ Analysesäule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.