Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ aQ UHPLC-Säulen
Artikelnummer. 15612757 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15612757
Marke: Thermo Scientific™ 25302152130V
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 12 %; Porengröße: 175 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ aQ UHPLC-Säulen eine noch höhere Leistung bei Trennung, Geschwindigkeit und Durchsatz für die Retention und Auflösung polarer Analyten. Diese Säulen wurden in Verbindung mit dem Vanquish UHPLC-System entwickelt, um die erweiterten Druckfähigkeiten und Robustheit des Systems zu nutzen. Das Ergebnis ist ein neues Maß an Trennung, Geschwindigkeit und Durchsatz, das die analytischen Herausforderungen bei der Analyse komplexer Matrices mithilfe von Flüssigchromatographie (LC) und LC-MS löst.
Für leistungsstarke Trennungen
Das erweiterte Angebot an Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH und Hypersil GOLD VANQUISH UHPLC-Säulen bietet eine größere Auswahl an Selektivität und Formatoptionen, um den unterschiedlichen Anforderungen von UHPLC-Anwendungen gerecht zu werden. Diese Säulen bieten:
  • Bessere Trennungen: hohe Effizienz ermöglicht die Trennung von sehr komplexen Gemischen
  • Weitere Ergebnisse: Hohe Effizienz bei hohen Flussraten
  • Einfachere Interaktion: Nahtlose Workflow-Lösung für einfache und unkomplizierte Trennungen
  • Erweiterte Funktionen: Große Auswahl an Selektivitätten und Formaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Zur Verwendung mit HILIC
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 18130 psi (1250 bar)
Partikelgröße 1,9 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 175 Å
Oberfläche 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Produktlinie Hypersil GOLD
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 12 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Polar
Phase Umkehrphase