Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Hypersil™ Green PAH LC-Säulen analysieren Sie schnell polyaromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Diese kurzen, schnellen Säulen mit speziell zugeschnittenem alkylgebundenen Silika mit hoher Kohlenstoffbeladung können 16 PAK in vier Minuten analysieren. Für die EPA-Methode 610 optimiert: Polynukleare aromatische Kohlenwasserstoffe, diese Säulen bieten ein hervorragendes Leistungsverhalten.
- Die Partikelgröße von 3,0 μm ist in Durchmessern von 2,1, 3,0 und 4,6 mm und Längen von 10, 100 und 150 mm erhältlich
- Die Partikelgröße von 5,0 μm ist mit 4,6 mm Durchmesser und Längen von 10, 100, 150 und 250 mm erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 120 Å |
| Oberfläche | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | L1 |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.