Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Säule, 10 μ m
Artikelnummer. 11553041 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11553041 250 mm 1 Stück
11517461 200 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11553041
Marke: Thermo Scientific™ 30110254630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 10 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
  • Hohe Effektivität und nachgewiesene Reproduzierbarkeit
  • Außergewöhnlich zuverlässig
  • Trennung eines breiten Spektrums an Verbindungen, einschließlich unpolarer, mäßig polarer und lipophilischer Verbindungen wie Triglyceride
  • Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsnormen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm Innendurchmesser
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 10 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18
Produktlinie Hypersil, klassisch
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 10%
Säulentyp Umkehrphase
Phase Umkehrphase