Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil PREP™ BDS C18 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 16368896 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
10 μm
Säulenformat:
Präparativsäule, Standard
Präparativsäule, XtendedLife
Vorsäule 1/16 in.
Vorsäule 1/8 in.
Vorsäulen
Packungsgröße:
1 Stück
63 product options available for selection
Product selection table with 63 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Säulenformat unitSize
16368896 50 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16328856 50 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16338856 50 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16348856 100 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16358856 100 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16368856 150 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16378856 150 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16388856 250 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16398856 250 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16308866 50 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16318866 50 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16328866 50 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16338866 50 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16348866 50 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16358866 100 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16368866 100 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16378866 100 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16388866 100 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16398866 100 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16308876 150 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16318876 150 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16328876 150 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16338876 150 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16348876 150 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16358876 150 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16368876 150 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16378876 150 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16388876 150 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16398876 250 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16308886 250 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16318886 250 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16328886 250 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16338886 250 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16348886 250 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16358886 250 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16368886 250 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16378886 250 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16388886 8 mm 10 mm 10 μm Vorsäulen 1 Stück
16398886 20 mm 10 mm 10 μm Vorsäulen 1 Stück
16308896 30 mm 10 mm 10 μm Vorsäule 1/16 in. 1 Stück
16318896 30 mm 10 mm 10 μm Vorsäule 1/8 in. 1 Stück
16328896 20 mm 20 mm 10 μm Vorsäulen 1 Stück
16338896 30 mm 20 mm 10 μm Vorsäule 1/16 in. 1 Stück
16348896 30 mm 20 mm 10 μm Vorsäule 1/8 in. 1 Stück
16358896 50 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16378896 50 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16388896 100 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16398896 100 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16308906 100 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16318906 150 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16328906 150 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16338906 150 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16348906 150 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16358906 150 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16368906 150 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16378906 150 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16388906 250 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16398906 250 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16308916 250 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16318916 250 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16328916 250 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16338916 250 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16348916 250 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 63 options available.
63 options
Artikelnummer. 16368896 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 40010059270A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Skalieren Sie mit präparativen Hypersil PREP C18 BDS LC-Säulen für Routineanwendungen und C18-Retention mit Basendeaktivierung für reduzierte Silanolaktivität.
Einfache Skalierung Ihrer Analysemethode mit präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C18 HPLC-Säulen mit Umkehrphase. Unsere präparativen Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, einschließlich einer Option für XtendedLife-Ausrüstung, die die Lebensdauer der Säule durch die Aufrechterhaltung eines gleichmäßig gepackten Betts verbessert. Diese Säulen auf Silikabasis mit Endkappe bieten eine C18-Retention mit Basendeaktivierung für eine reduzierte Silanol-Aktivität und sind eine ausgezeichnete Wahl für Routineanwendungen, die eine Weiterentwicklung von der analytischen zur präparativen LC-Skalierung erfordern.
Eine ausgezeichnete Wahl für Routineanwendungen
  • Selektivität C18 (USP L1).
  • Basen-deaktiviertes Silika.
  • pH-stabil von 2 bis 8.
  • Maximaltemperatur 60 °C.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
  • Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
  • Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
  • Hardware mit Standardflansch für Säulen mit Innendurchmesser ≥ 40 mm.
  • Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
  • Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
  • Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
  • Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
  • Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Präparativsäule, Standard
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Max. Druck 4300 psi (295 bar)
Partikelgröße 10 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 145 Å
Oberfläche 185 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Verpackungsmaterial kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika
Kohlenstoffbeladung 11 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase