Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 HPLC-Säulen
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 16438433 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Säulenformat | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16438433 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16498403 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16408413 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16418413 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16428413 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16438413 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16448413 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16458413 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16468413 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16478413 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16488413 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16498413 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16408423 | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16418423 | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16428423 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16438423 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16448423 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16458423 | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16468423 | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16478423 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16488423 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16498423 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16408433 | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16418433 | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16428433 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16448433 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16458433 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16468433 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16478433 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16488433 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16498433 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16408443 | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16418443 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16428443 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16438443 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16448443 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16458443 | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Vorsäulen | 1 Stück |
| 16468443 | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Vorsäulen | 1 Stück |
| 16478443 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Vorsäule 1/16 in. | 1 Stück |
| 16488443 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Vorsäule 1/8 in. | 1 Stück |
| 16498443 | 20 mm | 20 mm | 10 μm | Vorsäulen | 1 Stück |
| 16408453 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Vorsäule 1/16 in. | 1 Stück |
| 16418453 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Vorsäule 1/8 in. | 1 Stück |
| 16428453 | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16438453 | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16448453 | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16458453 | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16468453 | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16478453 | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16488453 | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16498453 | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16408463 | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16418463 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16428463 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16438463 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16448463 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16458463 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16468463 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16478463 | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16488463 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16498463 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
| 16408473 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard | 1 Stück |
| 16418473 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife | 1 Stück |
Artikelnummer. 16438433
Marke: Thermo Scientific™ 41005159370XL
Beschreibung
Maximieren Sie Retention und Beladung mit Hypersil PREP HS C18 prep LC Umkehrphasen-Säulen, die eine hohe Ladekapazität bieten und für USP-L1-Anwendungen geeignet sind.
Maximieren Sie Retention und Beladung mit präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen. Unsere Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, sodass Sie Ihre Analysemethode problemlos skalieren können. Dazu gehört auch eine Option für XtendedLife-Hardware, die die Lebensdauer der Säule durch ein einheitliches gepacktes Bett verbessert. Diese Säulen auf Silikabasis sind mit Partikeln mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å mit C18-Retention gepackt, eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen mit kleinen Molekülen und für Anwendungen im Bereich Arzneimittelaufbereitung.
Eine ausgezeichnete Wahl für Routineanwendungen
- Selektivität C18 (USP L1) – Partikel mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å.
- pH-stabil von 2 bis 9.
- Maximaltemperatur 60 °C.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
- Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
- Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
- Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
- Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
- Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
- Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich.
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
- Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
- Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Präparativsäule, XtendedLife |
| Durchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 2200 psi (152 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Porengröße | 100 Å |
| Oberfläche | 350 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | L1 |
| Stationäre Phase | C18 |
| Verpackungsmaterial | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
| Kohlenstoffbeladung | 15 % |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Phase | Umkehrphase |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |