Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 16468413 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
10 μm
Säulenformat:
Präparativsäule, Standard
Präparativsäule, XtendedLife
Vorsäule 1/16 in.
Vorsäule 1/8 in.
Vorsäulen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Säulenformat unitSize
16468413 250 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16498403 50 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16408413 50 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16418413 100 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16428413 100 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16438413 150 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16448413 150 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16458413 250 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16478413 50 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16488413 50 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16498413 50 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16408423 50 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16418423 50 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16428423 100 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16438423 100 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16448423 100 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16458423 100 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16468423 100 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16478423 150 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16488423 150 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16498423 150 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16408433 150 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16418433 150 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16428433 150 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16438433 150 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16448433 150 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16458433 150 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16468433 250 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16478433 250 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16488433 250 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16498433 250 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16408443 250 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16418443 250 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16428443 250 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16438443 250 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16448443 250 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16458443 8 mm 10 mm 10 μm Vorsäulen 1 Stück
16468443 20 mm 10 mm 10 μm Vorsäulen 1 Stück
16478443 30 mm 10 mm 10 μm Vorsäule 1/16 in. 1 Stück
16488443 30 mm 10 mm 10 μm Vorsäule 1/8 in. 1 Stück
16498443 20 mm 20 mm 10 μm Vorsäulen 1 Stück
16408453 30 mm 20 mm 10 μm Vorsäule 1/16 in. 1 Stück
16418453 30 mm 20 mm 10 μm Vorsäule 1/8 in. 1 Stück
16428453 50 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16438453 50 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16448453 50 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16458453 100 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16468453 100 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16478453 100 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16488453 150 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16498453 150 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16408463 150 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16418463 150 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16428463 150 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16438463 150 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16448463 150 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16458463 250 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16468463 250 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16478463 250 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16488463 250 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16498463 250 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16408473 250 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16418473 250 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
63 options
Artikelnummer. 16468413
Marke: Thermo Scientific™ 41003254630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximieren Sie Retention und Beladung mit Hypersil PREP HS C18 prep LC Umkehrphasen-Säulen, die eine hohe Ladekapazität bieten und für USP-L1-Anwendungen geeignet sind.
Maximieren Sie Retention und Beladung mit präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen. Unsere Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, sodass Sie Ihre Analysemethode problemlos skalieren können. Dazu gehört auch eine Option für XtendedLife-Hardware, die die Lebensdauer der Säule durch ein einheitliches gepacktes Bett verbessert. Diese Säulen auf Silikabasis sind mit Partikeln mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å mit C18-Retention gepackt, eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen mit kleinen Molekülen und für Anwendungen im Bereich Arzneimittelaufbereitung.
Eine ausgezeichnete Wahl für Routineanwendungen
  • Selektivität C18 (USP L1) – Partikel mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å.
  • pH-stabil von 2 bis 9.
  • Maximaltemperatur 60 °C.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
  • Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
  • Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
  • Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
  • Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
  • Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
  • Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich.
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
  • Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
  • Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Präparativsäule, Standard
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 100 Å
Oberfläche 350 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 15 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase