Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil PREP™ ODS C18 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 16369026 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
10 μm
Säulenformat:
Präparativsäule, Standard
Präparativsäule, XtendedLife
Vorsäule 1/16 in.
Vorsäule 1/8 in.
Vorsäulen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Säulenformat unitSize
16369026 100 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16388976 50 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16398976 50 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16308986 100 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16318986 100 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16328986 150 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16338986 150 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16348986 250 mm 2 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16358986 250 mm 4,6 mm 3 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16368986 50 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16378986 50 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16388986 50 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16398986 50 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16308996 50 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16318996 100 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16328996 100 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16338996 100 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16348996 100 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16358996 100 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16368996 150 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16378996 150 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16388996 150 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16398996 150 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16309006 150 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16319006 150 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16329006 150 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16339006 150 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16349006 150 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16359006 250 mm 2 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16369006 250 mm 4,6 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16379006 250 mm 10 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16389006 250 mm 20 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16399006 250 mm 25 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16309016 250 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16319016 250 mm 30 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16329016 250 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16339016 250 mm 50 mm 5 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16349016 8 mm 10 mm 10 μm Vorsäulen 1 Stück
16359016 20 mm 10 mm 10 μm Vorsäulen 1 Stück
16369016 30 mm 10 mm 10 μm Vorsäule 1/16 in. 1 Stück
16379016 30 mm 10 mm 10 μm Vorsäule 1/8 in. 1 Stück
16389016 20 mm 20 mm 10 μm Vorsäulen 1 Stück
16399016 30 mm 20 mm 10 μm Vorsäule 1/16 in. 1 Stück
16309026 30 mm 20 mm 10 μm Vorsäule 1/8 in. 1 Stück
16319026 50 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16329026 50 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16339026 50 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16349026 100 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16359026 100 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16379026 150 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16389026 150 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16399026 150 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16309036 150 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16319036 150 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16329036 150 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16339036 150 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16349036 250 mm 10 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16359036 250 mm 20 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16369036 250 mm 25 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16379036 250 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16389036 250 mm 30 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
16399036 250 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16309046 250 mm 50 mm 10 μm Präparativsäule, XtendedLife 1 Stück
63 options
Artikelnummer. 16369026
Marke: Thermo Scientific™ 40210109270XL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unsere präparative Hypersil PREP ODS LC-Säule eignet sich perfekt für Routineabläufe und ist ein Allzweck-C18, das in einer Vielzahl von USP L1-Anwendungen eingesetzt wird.
Skalieren Sie Ihre Analysemethode mit präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen. Unsere Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, einschließlich einer Option für XtendedLife-Ausrüstung, die die Lebensdauer der Säule durch die Aufrechterhaltung eines gleichmäßig gepackten Betts verbessert. Diese universelle C18-Säule eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ist ideal für routinemäßige Abläufe geeignet.
Für Routineanwendungen
  • Selektivität C18 (USP L1).
  • pH-stabil von 2 bis 8.
  • Maximaltemperatur 60 °C.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
  • Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
  • Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
  • Hardware mit Standardflansch für Säulen mit Innendurchmesser ≥ 40 mm.
  • Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
  • Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
  • Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
  • Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
  • Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Präparativsäule, XtendedLife
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 3500 psi (240 bar)
Partikelgröße 10 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 130 Å
Oberfläche 195 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös
Kohlenstoffbeladung 10 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase