Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika-HPLC-Säule, 5 μm
Artikelnummer. 10240945 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
200 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
4 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10240945 50 mm 4 mm Innendurchmesser 1 Stück
11577431 200 mm 2,1 mm 1 Stück
11597431 300 mm 4 mm Innendurchmesser 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10240945
Marke: Thermo Scientific™ 30005054030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 0 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Normalphase
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit zwischen unterschiedlichen Chargen
  • Sphärische Partikel mit einer engen Partikelgrößenverteilung
  • Langlebige Säule
  • Hohe Leistung und Säuleneffektivität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4 mm Innendurchmesser
Länge (metrisch) 50 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L3
Stationäre Phase Silika
Verpackungsmaterial Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A
Kohlenstoffbeladung 0%
Säulentyp Normalphase
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Normalphase