Learn More
Digi-Sense Hypodermic Thermoelement, geerdet d, Typ T
Artikelnummer. 11755288 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Analysezeit:
0,5 bis 1,2 Sek. oder höher
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Analysezeit Packungsgröße
11755288 0,5 bis 1,2 Sek. oder höher 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11755288 Lieferant Digi-Sense Lieferanten-Nr. 0811365
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 €
    122.50 € / 1 Stück
    Sparen 9.50 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 10-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Hypodermic Thermocouple ist eine Sonde mit hypodermaler Spitze, die für weiche und halbfeste Materialien entwickelt wurde.
  • Ideal zum Überprüfen von Lebensmitteltemperaturen.
  • Reaktionszeit: 0,5 bis 1,2 Sekunden oder länger.
  • Die Sonde wird mit einem Edelstahlgriff geliefert.
  • Jede Sonde ist mit farbcodierten ANSI Miniverbinder: Typ J-schwarz, Typ K-gelb und Typ T-blau.
  • Hinweis: Der angegebene Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze.
  • Das Griffmaterial kann je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial beeinträchtigt werden, wenn die Sonde höher als der Griff bemessen wird.
  • Die ABS-Griffe sind bis 220 °F (104 °C) °temperaturbeständig.
  • PVC-Griffe sind bis 200 °F (93 °C) °temperaturbeständig.
  • Die Griffe aus Edelstahl sind bis 450 °F (232 °C) °hitzebeständig.
  • Mini-Steckverbinder sind bis 392 °F (200 °C) °ausgelegt.
  • Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich.
  • Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.
Spezifikation
Analysezeit 0,5 bis 1,2 Sek. oder höher
Zertifizierung/Konformität ANSI
Temperatur (metrisch) -200 bis +232 °C
Typ Thermoelement-Sonde
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überprüfen von Lebensmitteltemperaturen
Modell Typ T
Temperatur (angloamerikanisch) -328 °F bis +449,6 °F
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 10,16 cm
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen 1.6 mm