Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Artikelnummer. p-3754362 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10549365
Marke: Thermo Scientific™ 22503054630
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit polarem Endverschluss für alternative Selektivität.
Mit polarem Endverschluss für alternative Selektivität.
  • Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 190 Å
Oberfläche 200 m²/g
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 10%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase