Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-Säulen, μ3 m Partikelgröße
Artikelnummer. 11552881 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11552881 125 mm 4.6 mm 1 Stück
10483465 250 mm 4.6 mm 1 Stück
10359293 150 mm 4 mm 1 Stück
10382545 30 mm 2.1 mm 1 Stück
10302975 150 mm 1 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11552881 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 22103124630
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
  • Spezifische, getestete und geprüfte C18 Säulen
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Länge (metrisch) 125 mm
Partikelgröße 3 μm
pH 1 bis 9
Porengröße 190 Å
Oberfläche 200 m²/g
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 13%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase