Description
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Cyano HPLC-Säulen basieren auf dem HyPURITY 190 Å-Silika — dem hochwertigsten verfügbaren Silika, im Wesentlichen metallfrei mit außergewöhnlicher Stabilität bei hohem und niedrigem pH-Wert. Der robuste Fertigungsprozess gewährleistet Reproduzierbarkeit und optimale Qualität bei jeder Charge. Im Herstellungsprozess wird besonders auf eine weitgehend homogene Silikaoberfläche geachtet. Diese Oberfläche ist ein wichtiger Faktor bei der Vorbereitung von gleichförmigen gebundenen Phasen. Die Funktionalität von Cyano ist im Allgemeinen weniger hydrophob, daher bleiben Verbindungen im Vergleich zu anderen Alkylphasen weniger erhalten, obwohl sie eine starke Dipolinteraktion aufweisen. Darüber hinaus kann Cyano entweder unter Umkehrphasen- oder Normalphasen-/HILIC-Bedingungen betrieben werden.
Order Info
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Specifications
Specifications
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit | SVL™ Rührerlager |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Porengröße | 190 Å |
| Oberfläche | 200 m²/g |
| USP-Typ | L10 |
| Stationäre Phase | Cyano (CN) |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Show More |