Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Cyano HPLC-Säule
Artikelnummer. p-3133827 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10343055
Marke: Thermo Scientific™ 22805254630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
HyPURITY HPLC-Säulen sind hochgradig charakterisiert, getestet und validiert.
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Cyano HPLC-Säulen basieren auf dem HyPURITY 190 Å-Silika — dem hochwertigsten verfügbaren Silika, im Wesentlichen metallfrei mit außergewöhnlicher Stabilität bei hohem und niedrigem pH-Wert. Der robuste Fertigungsprozess gewährleistet Reproduzierbarkeit und optimale Qualität bei jeder Charge. Im Herstellungsprozess wird besonders auf eine weitgehend homogene Silikaoberfläche geachtet. Diese Oberfläche ist ein wichtiger Faktor bei der Vorbereitung von gleichförmigen gebundenen Phasen. Die Funktionalität von Cyano ist im Allgemeinen weniger hydrophob, daher bleiben Verbindungen im Vergleich zu anderen Alkylphasen weniger erhalten, obwohl sie eine starke Dipolinteraktion aufweisen. Darüber hinaus kann Cyano entweder unter Umkehrphasen- oder Normalphasen-/HILIC-Bedingungen betrieben werden.
Order Info
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit SVL™ Rührerlager
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 190 Å
Oberfläche 200 m²/g
USP-Typ L10
Stationäre Phase Cyano (CN)
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 4 %
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase, Normalphase, polare Selektivität
Material Glas
Typ Torion-Körper