Learn More
uvex 9183 i-5 Schutzbrillen
Artikelnummer. 17797679 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchsichtig; Guard-Version
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17797679 Durchsichtig; Guard-Version
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17797679 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9183180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.65 €
    19.40 € / 1 Stück
    Sparen 8.25 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zuverlässiger Schutz durch innovatives, modernes Design: Mit dem X-tended Augenschutz und Seitenschild können Sie sich mit der Uvex i-5 in vielen Situationen auf den Schutz der Augen verlassen.
Die intelligenten Funktionen sorgen auch bei längerer Einsatzdauer für hervorragenden Tragekomfort.
Allgemeine Eigenschaften
  • Schutzbrille mit weichem, flexiblem Nasenstück
  • Inkl. zusätzlichen Rahmen für noch mehr Tragekomfort und eine sichere Passform
  • Die uvex supravision excellence Glasbeschichtung sorgt für einen permanenten Schutz gegen Beschlagen auf der Innenseite und Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und Kratzer auf der Außenseite.
  • Metallfrei
  • Rahmenfarbe: anthrazit, blau
  • PC-Glas: transparent
Schutzfunktionen
  • Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
  • Kennzeichnung: W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE
  • Zuverlässiger UV400-Schutz
Komfortmerkmale
  • Weiches, flexibles Nasenpolster für ausgezeichneten Tragekomfort und rutschfeste Passform
  • X-tended Augenschutz hält Staub, Schmutz und fliegende Partikel ab.
  • X-tended Seitenschutz bietet weiteren Schutz ohne Einschränkung der peripheren Sicht.
  • Die Neigung in 3 Positionen ermöglicht den Trägern eine bequeme Passform.
  • Die ausfahrbare x-twist-Bügeltechnologie ermöglicht eine flexible und bequeme Anpassung an jede Kopfform.
  • Weiche Ohrstücke für einen druckfreien, rutschfesten Sitz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektivtyp chemikalienbeständig
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Farbe Anthrazit, blau
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166, EN 170
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Ergonomische Schutzbrille
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard