Learn More
STEMCELL Technologies I-BET151
Artikelnummer. 17160262
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17160262 10 mg 10 Milligramm
17170262 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17160262 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 73712
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
BET family inhibitor; Inhibits BRD2, BRD3, and BRD4
  • I-BET151 is an inhibitor of bromodomain and extra terminal (BET) family proteins
  • BET proteins recognize acetylated lysine residues via their 2 bromodomains (Gallenkamp et al.) I-BET151 inhibits BRD2, BRD3, and BRD4 with IC50 values of 0.5, 0.25, and 0.79 μM, respectively (Kline et al.; Vidler et al.; Hewings et al.; Dawson et al. 2012)
  • Enhances reprogramming of mouse fibroblasts to neurons, in combination with ISX-9, Forskolin, and CHIR99021 (Li et al.)
  • Induces early cell cycle arrest and apoptosis in human and mouse MLL-fusion leukemia cell lines by blocking transcription of key genes including BCL2, C-MYC, and CDK6 (Dawson et al.) 2011)
Spezifikation
CAS 1300031-49-5
Synonym GSK1210151A
Menge 10 mg
Summenformel C23H21N5O3
Reinheit ≥ 98%