Learn More
Thermo Scientific™ Transparente VOA-Glasfläschchen mit geschlossenen Deckeln, 20 ml, zertifiziert
Beschreibung
Thermo Scientific™ VOA-Klarfläschchen mit geschlossener Kappe sind für die flüchtige organische Analyse (VOA) der EPA konzipiert.Geschlossene Fläschchen für VOA-Probenahmen, wenn kein durchstechbarer Septa-Verschluss erforderlich ist.Erhältlich als Zertifiziert zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen, als Vorgereinigt, in gleicher Form wie die zertifizierten Fläschchen, aber ohne Zertifizierungsdokumentation oder als Ungereinigt und gebrauchsfertig für Ihr eigenes Reinigungsverfahren.
Eigenschaften:
- Durchsichtiges Fläschchen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA)
- Wählen Sie zwischen 20 ml oder 40 ml
- Weißer Verschluss aus geschlossenem Polypropylen mit PTFE-beschichteter Silikonhülle, die für eine sichere Abdichtung mit der Kappe verbunden ist
- Direkt kompatibel mit Automatisierungsanwendungen
- Verschlüsse mit den Fläschchen verbunden
Inhalt:
Zertifiziert:
- Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jedes Fläschchen hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Der einzigartige Feld-zu-Labor-Karton verwandelt sich problemlos in ein Organisationstablett für Fläschchen zur bequemen Verwendung im Labor (nur Ausführungen mit nicht verklebtem Septum). Die Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert die Fläschchen und schützt sie vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Fläschchen sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Fläschchen und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein Analysenzertifikat.
Die unbehandelten Fläschchen sind kostengünstig Glas an Glas auf einem eingeschweißten Tablett verpackt und können direkt mit Ihren betriebsinternen Verfahren gereinigt und zertifiziert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | I-Chem 20 ml-Fläschchen, durchsichtig, oben geschlossen, zertifiziert |
| Material (Auskleidung) | PTFE-faced Silicone |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,1 in. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Material | Glas (Typ 1) |
| Volumen (metrisch) | 20 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,25 in. |
| Füllstand | Zertifiziert |
| Anzahl pro Karton | 72 |
| Mehr anzeigen |