Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ und EP™ braune VOA-Glasfläschchen mit 0,125 Zoll-Septen: 40 ml, zertifiziert, 40 ml-Fläschchen, braun, 0,125 Zoll, verklebtes Septum, zertifiziert
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15599085
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 ml
20 mL
40 ml
Produktlinie:
EP
I-Chem
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Anzahl pro Karton:
72/Karton
Packungsgröße:
72 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Produktlinie Füllstand Anzahl pro Karton Packungsgröße
15599085 20 ml EP Zertifiziert 72/Karton 72 Stück
15935091 20 mL EP Unbehandelt 72/Karton 72 Stück
12949684 40 ml I-Chem Behandelt 72/Karton 72 Stück
13449018 40 ml I-Chem Zertifiziert 72/Karton 72 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15599085 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 13920A/EP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 €
    223.99 € / 72 Stück
    Sparen 7.01 €
    3% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
Durch die perfekte Schulterschräge können die VOA-Fläschchen mühelos ohne Lufteinschlüsse befüllt werden. Sie sind in einer breiten Palette an Größen und Ausführungen erhältlich.
Die braunen Thermo Scientific™ VOA-Fläschchen mit 0,125 in.-Septen sind für einen einfachen Austausch mit fest mit der Kappe verklebtem oder unverklebtem Septum und mit 20, 40 oder 60 ml Fassungsvermögen erhältlich.Durch die perfekte Schulterschräge können die VOA-Fläschchen mühelos ohne Lufteinschlüsse befüllt werden.Erhältlich als Zertifiziert zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen, als Vorgereinigt, in gleicher Form wie die zertifizierten Fläschchen, aber ohne Zertifizierungsdokumentation oder als Ungereinigt und gebrauchsfertig für Ihr eigenes Reinigungsverfahren.
  • Braunes Fläschchen zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen (VOA)
  • Die braune Farbe schützt lichtempfindliche Analyten vor Abbau
  • Optimierte Neigung der Fläschchenschulter zur Vermeidung von Lufteinschlüssen
  • Entscheiden Sie sich für zwischen 20 ml-, 40 ml- und 60 ml-Größen
  • Oben offener, weißer Deckel aus Polypropylen mit einem standardmäßigen Septum aus Silikon mit 0,125 in. starker PTFE-Dichtungseinlage
  • Fest mit dem Deckel verklebtes Septum oder unverklebtes Septum zum einfachen Austauschen. Sie haben die Wahl.
  • Direkt kompatibel mit Automatisierungsanwendungen
  • Verschlüsse mit den Fläschchen verbunden
Inhalt: Zertifizierte Fläschchen mit folgenden Merkmalen:
  • Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Fläschchen hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Einzigartiger Karton für den Transport aus dem Feld ins Labor, der sich bequem in ein Fläschchen-Tablett umwandeln lässt (nur für unverklebte Septen). Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt die Fläschchen vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
Vorgereinigte Fläschchen sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Fläschchen und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein Analysenzertifikat.
Die ungereinigten Fläschchen sind kostengünstig Glas an Glas auf einem eingeschweißten Tablett verpackt und können direkt mit Ihren betriebsinternen Verfahren gereinigt und zertifiziert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung EP 20 ml Braunglas-Fläschchen, 0.125 Zoll, verklebtes Septum, zertifiziert
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Glas (Typ 1)
Volumen (metrisch) 20 ml
Septum 0.125 in. bonded septum
Höhe (angloamerikanisch) 2,25 in.
Füllstand Zertifiziert
Anzahl pro Karton 72/Karton
Ersatzverschluss NA
Volumen (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 0,8 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 23.5 ml
Produktlinie EP
Gesamtvolumen (metrisch) 20 mL
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Kappe mit verklebtem Septum
Menge 72 Kartons
Dicke (metrisch) 3,17 mm
Verschlussgröße 24-414
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und vorverarbeiteten Fläschchen erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen; hergestellt in einem nach ISO 9001:2000 zertifizierten Qualitätssystem.
Höhe (metrisch) 57 mm
Produkttyp Fläschchen