Learn More
uvex i-guard Planet Brille
Artikelnummer. 17649795 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschlagfrei, chemikalienbeständig, kratzfest
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17649795 Beschlagfrei, chemikalienbeständig, kratzfest
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17649795 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9143296
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.91 €
    15.00 € / 1 Stück
    Sparen 1.91 €
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vielseitiger 3-in-1-Augenschutz, der eine flexible Auswahl für viele Anwendungen ermöglicht
Die uvex i-range ist unsere neue flexible 3-in-1-Sicherheitsbrillen-Linie mit dem richtigen Produkt für viele Gefahren am Arbeitsplatz oder Umgebungen. Die uvex i-range planet Variante setzt auch Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit: Wir verwenden recycelte und biobasierte Materialien für unsere innovativen Schutzbrillen im Rahmen einer umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Produktion. Die Eigenschaften unserer Schutzbrille (z. B. mechanische Festigkeit, UV-Schutz, Design und Komfort) sind in keiner Weise beeinträchtigt. Die uvex i-range planet ist flexibel einsetzbar und trägt effektiv zum Umweltschutz bei – getreu unserem Motto: Schützen des Planeten.
Allgemeine Eigenschaften
  • Vielseitige 3-in-1-Augenschutz-Familie, die eine flexible Auswahl für viele Anwendungen ermöglicht
  • Großes, flaches Design am Brillenglas für ein uneingeschränktes Sichtfeld
  • Robustes Polycarbonat-Glas mit bewährter Uvex Supravision Beschichtungstechnologie – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
  • Nachhaltig durch die Verwendung von recycelten und biobasierten Materialien hergestellt
  • Metallfrei
  • Rahmenfarbe: anthrazit, türkis
  • PC-Glas: transparent
Schutzmerkmale
  • Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
  • Kennzeichnung: W 166 34 F CE – 2C-1,2 W1 FKN CE
  • UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Komfortmerkmale
  • X-tended Seitenschild bietet zusätzlichen Seitenschutz.
  • Der weiche, flexible Gesichtsschutz, der sich dem Träger anpasst und so optimalen Schutz und Komfort bietet, schützt auch vor Flüssigkeiten und grobem Staub (Markierung 3 und 4).
  • Die mehrstufig verstellbaren Seitenarme ermöglichen eine hohe Anpassung, um eine gute Passform an jede Kopf- oder Gesichtsform zu gewährleisten.
  • Ergonomisch geformte Seitenarme für eine perfekte Passform ohne Druckpunkte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektivtyp Chemikalienbeständig
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166, EN 170
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Ergonomische Schutzbrille
Rahmenfarbe Anthrazit, blaugrün
Enthält Weiche, flexible Gesichtsabdichtung
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard