Learn More
IKA™ I-MAG Industrie-Rührer
Artikelnummer. 17583616 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
300 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
17583616 300 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17583616 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020014226
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der I-MAG ist ein leistungsstarker und dennoch kompakter Magnetrührer für Anwendungen in Labor und Produktion.
  • In Kombination mit den als Zubehör erhältlichen I-MAG SP Aufstellrahmen für große Gefäße können bis zu 300 Liter Wasser wirkungsvoll gemischt werden. Die drahtgebundene Bedieneinheit (Steuerung) sorgt für eine komfortable Handhabung und einfache Integration in z. B. Prozessleitsysteme.
  • Die robuste Antriebseinheit (Schutzart IP64) besteht aus dem drehmomentstarken und verschleißfreien Motor und der magnetischen Kopplung mit leistungsstarken Neodym-Magneten. Das ermöglicht ein wirkungsvolles Mischen viskoser Medien sowie das Mischen in Gefäßen mit einem größeren Abstand zwischen der Aufstellfläche und dem Rührstab (z. B. doppelwandige Behälter oder Gefäße mit isolierten Böden).
  • Um auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig hohe Drehzahlen zu erreichen, verfügt der I-MAG über eine einstellbare Anlaufgeschwindigkeit, die verhindert, dass der Magnetrührstab während der Beschleunigungsphase aus der magnetischen Kopplung „entflieht“. Durch die integrierte Erkennung der magnetischen Kopplung mit dem Rührstab wird zusätzliche Prozesssicherheit erreicht. Ein Abriss oder Ausfall der magnetischen Kopplung wird dem Anwender an der Bedieneinheit angezeigt.
  • Der I-MAG-Controller verfügt über verschiedene digitale und analoge Schnittstellen. Dank dieser Ausstattung kann das Gerät z. B. mit einem Fußschalter oder einer Bedientaste bedient oder über USB/LAN/WLAN in ein Netzwerk integriert werden. Mit entsprechender Software (z. B. labworldsoft™ 6) kann der I-MAG daher in einen automatisierten Produktionsprozess integriert werden.
  • Weitere Merkmale:
    • Antrieb mit sehr hoher Schutzart IP64: uneingeschränkter Einsatz auch unter rauen Umgebungsbedingungen dank rundum geschlossenem Edelstahlgehäuse
    • Elektronisch gesteuerter Motor mit auch unter Last sehr konstanten Drehzahlen sorgt für reproduzierbare Ergebnisse
    • Sichere und ergonomische Platzierung des Controllers direkt am Gefäß oder am Stativstab eines I-MAG UHC Universalhalters (als Zubehör erhältlich)
    • Menüführung in mehreren Sprachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 100 bis 1.500 U/min
Rührpositionen 1
Fassungsvermögen 300 l
Display TFT
Spannung 100/240 V
Abmessungen (L x B x H) 260 x 70 x 300 mm
Frequenz 50/60 Hz
Material Edelstahl 1,4301
Zeitschaltuhr Ja
Typ Magnetrührer
Gewicht (metrisch) 8 kg