Learn More
Invitrogen™ Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor, let-7c positive control
Artikelnummer. 13315384
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 nmol
5 nmol
Packungsgröße:
20 Nanomol
5 Nanomol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13315384 5 nmol 5 Nanomol
13325384 20 nmol 20 Nanomol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13315384 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4464080
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
mirVana™ miRNA-Inhibitor, let-7c Positivkontrolle
miRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle zu binden und zu hemmen und eine funktionelle miRNA-Analyse durch Herunterregelung der miRNA-Aktivität zu ermöglichen.
Wir haben nun die zweite Generation der miRNA-Inhibitoren als mirVana™ miRNA-Inhibitoren lanciert. Die Vorteile:
Bessere Leistungsfähigkeit als das vergleichbare Produkt eines anderen Herstellers
• Maximale und konsistente Effekte in vitro bei niedriger miRNA-Inhibitor-Konzentration
• Nicht toxisch
• Für mittels modernster Sanger-Verfahren sequenzierte DNA geeignet
• Kann in vitro oder in vivo verwendet werden und zeichnet sich durch Konsistenz über das gesamte Forschungsprojekt aus
Positiv- und Negativkontrollen sind auch zur Verwendung mit mirVana™ miRNA-Inhibitoren in miRNA-Herunterregulierungsexperimenten verfügbar.
MirVana™ miRNA-Inhibitor let-7c Positivkontrolle
Die mirVana™ miRNA-Inhibitor let-7c Positivkontrolle ist für die Verwendung als Positivkontrolle für Säugetierzellkulturexperimente mit mirVana™ miRNA-Inhibitoren vorgesehen. Endogene let-7c-miRNA reguliert nachweislich HMGA2 mRNA in Kulturzellen auf negative Weise. HMGA2 ist ein ubiquär exprimiertes Nicht-Histon-Chromatin-Protein, das die Genexpression durch Veränderungen in der Chromatin-Architektur modulieren kann. let-7c-miRNA reguliert den HMGA2 mRNA-Spiegel herunter. Bei der Transfektion in Zelllinien von Menschen oder Mäusen blockiert der let-7c-miRNA-Inhibitor die endogene let-7c-miRNA, was zu erhöhten HMGA2 mRNA-Konzentrationen führt. So kann die Aktivität des let-7c miRNA-Inhibitors in menschlichen Zellen oder Mauszellen mittels reverser Transkription PCR (RT-PCR) in Echtzeit überwacht werden, um HMGA2 mRNA zu nachzuweisen.
Inhibitor-Kontrollen der ersten Generation
Unsere miRNA-Inhibitoren (und -Kontrollen) der ersten Generation, Ambion® Anti-miR™ miRNA-Inhibitoren, weisen im Vergleich zu den neuen mirVana™ miRNA Inhibitoren eine geringere Spezifität und Potenz sowie eine geringere Strangspezifität auf. Diese Inhibitoren der ersten Generation werden für den Abschluss laufender In-vitro-miRNA-Studien empfohlen. Für neue Forschungen oder In-vivo-Studien empfehlen wir unsere neuen mirVana™ miRNA-Inhibitoren und entsprechenden Kontrollen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern.
Regelungsart Positivkontrolle
RNAi Type miRNA-Inhibitor
Zur Verwendung mit (Anwendung) miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie mirVana
Produkttyp miRNA-Inhibitor
Reinigungsverfahren Gereinigt
Menge 5 nmol
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.