Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimic, miR-1 Positive Control
Artikelnummer. 13365374
Change view
Click to view available options
Menge:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
50 nmol
Packungsgröße:
20 Nanomol
250 Nanomol
5 Nanomol
50 Nanomol
Artikelnummer. Menge unitSize
13365374 50 nmol 50 Nanomol
13375374 5 nmol 5 Nanomol
13385374 20 nmol 20 Nanomol
13395374 250 nmol 250 Nanomol
4 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13365374
Marke: Invitrogen™ 4464064
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
mirVana™ miRNA Mimic, miR-1 Positivkontrolle
miRNA-Mimics sind kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNA-Moleküle, die sich spezifisch an endogene miRNA-Moleküle binden und diese imitieren. Somit ermöglichen sie die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität.
Wir haben nun die zweite Generation der miRNA-Mimics als mirVana™ miRNA Mimics lanciert. Die Vorteile:
  • Maximale und konsistente Effekte in vitro bei niedriger Konzentration
  • Sind ungiftig
  • Hervorragende Spezifität aufgrund der einzigartigen sternförmigen Strang-Modifikation
  • Ideal für die neuesten Sanger-Inhalte
  • Kann in vitro und in vivo verwendet werde und zeichnet sich durch Konsistenz über das gesamte Forschungsprojekt aus
    Positiv- und Negativkontrollen sind auch zur Verwendung mit mirVana™ miRNA Mimics in Hochregulierungsexperimenten verfügbar.
    mirVana™ Mimic miR-1-Positivkontrolle
    Die mirVana™ Mimic miR-1-Positivkontrolle wurde entwickelt, um reife miR-1 miRNA nach der Abgabe in Säugetierzellen nachzuahmen. miR-1 ist mir der Herunterregulierung vieler Gene assoziiert. Insbesondere die durch miR-1 vermittelte Herunterregulierung von Protein-Tyrosinkinase 9 (PTK9) tritt nachweislich auf mRNA-Ebene auf. Die miR-1-Positivkontrolle ist als Positivkontrolle für Transfektionsexperimente mit mirVana™ miRNA Mimics bestimmt. Überwachen Sie die Aktivität der miR-1-Positivkontrolle durch das Gen-Silencing von PTK9 mittels reverser Transkriptase-PCR in Echtzeit zum Nachweis von PTK9-mRNA.
    Mimic-Kontrollen der ersten Generation
    Unsere miRNA-Mimics (und Kontrollen) der ersten Generation, Ambion™ Pre-miR™ miRNA Vorläufer, weisen im Vergleich zu den neuen mirVana™ miRNA Mimics eine geringere Spezifität und Potenz sowie eine geringere Strangspezifität auf. Diese Mimics der ersten Generation werden für den Abschluss laufender In-vitro-miRNA-Studien empfohlen. Für neue Forschungen oder In-vivo--Studien empfehlen wir unsere neuen mirVana™ miRNA-Mimics und entsprechenden Kontrollen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern.
Beschreibung mirVana™ miRNA Mimic, 50 nmol, nicht konjugierter Farbstoff, Pre-miRNA RNAi Typ, Positivkontrolltyp, Verwendung für die miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA, gereinigte Reinigung, –20 °C Lagertemperatur, nur für Forschungszwecke
Regelungsart Positivkontrolle
RNAi Type miRNA Mimic
Zur Verwendung mit (Anwendung) miRNA-Analyse & Analyse nicht-codierender RNA
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie mirVana
Produkttyp miRNA Mimic
Reinigungsverfahren HPLC
Menge 50 nmol
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.