Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimic, miR-1 Positive Control
Artikelnummer. 13375374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
50 nmol
Packungsgröße:
20 Nanomol
250 Nanomol
5 Nanomol
50 Nanomol
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13375374 5 nmol 5 Nanomol
13385374 20 nmol 20 Nanomol
13365374 50 nmol 50 Nanomol
13395374 250 nmol 250 Nanomol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13375374 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4464062
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
mirVana™ miRNA Mimic, miR-1 Positivkontrolle
miRNA-Mimics sind kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNA-Moleküle, die sich spezifisch an endogene miRNA-Moleküle binden und diese imitieren. Somit ermöglichen sie die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität.
Wir haben nun die zweite Generation der miRNA-Mimics als mirVana™ miRNA Mimics lanciert. Die Vorteile:
Maximale und konsistente Effekte in vitro bei niedriger Konzentration
• Nicht toxisch
• Hervorragende Spezifität aufgrund der einzigartigen sternförmigen Strang-Modifikation
• Für mittels modernster Sanger-Verfahren sequenzierte DNA geeignet
• Können in vitro und in vivo verwendet werden und zeichnen sich durch Konsistenz über das gesamte Forschungsprojekt aus
Positiv- und Negativkontrollen sind auch zur Verwendung mit mirVana™ miRNA Mimics in Hochregulierungsexperimenten verfügbar.
mirVana™ Mimic miR-1-Positivkontrolle
Die mirVana™ Mimic miR-1-Positivkontrolle wurde entwickelt, um reife miR-1 miRNA nach der Abgabe in Säugetierzellen nachzuahmen. miR-1 ist mir der Herunterregulierung vieler Gene assoziiert. Insbesondere die durch miR-1 vermittelte Herunterregulierung von Protein-Tyrosinkinase 9 (PTK9) tritt nachweislich auf mRNA-Ebene auf. Die miR-1-Positivkontrolle ist als Positivkontrolle für Transfektionsexperimente mit mirVana™ miRNA Mimics bestimmt. Überwachen Sie die Aktivität der miR-1-Positivkontrolle durch das Gen-Silencing von PTK9 mittels reverser Transkriptase-PCR in Echtzeit zum Nachweis von PTK9-mRNA.
Mimic-Kontrollen der ersten Generation
Unsere miRNA-Mimics (und Kontrollen) der ersten Generation, Ambion® Pre-miR™ miRNA Vorläufer, weisen im Vergleich zu den neuen mirVana™ miRNA Mimics eine geringere Spezifität und Potenz sowie eine geringere Strangspezifität auf. Diese Mimics der ersten Generation werden für den Abschluss laufender In-vitro-miRNA-Studien empfohlen. Für neue Forschungen oder In-vivo--Studien empfehlen wir unsere neuen mirVana™ miRNA-Mimics und entsprechenden Kontrollen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern.
Regelungsart Positivkontrolle
RNAi Type miRNA Mimic
Zur Verwendung mit (Anwendung) miRNA-Analyse & Analyse nicht-codierender RNA
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie mirVana
Produkttyp miRNA Mimic
Reinigungsverfahren Gereinigt
Menge 5 nmol
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.