Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimic, miR-1 Positive Control
Artikelnummer. 13395374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
50 nmol
Packungsgröße:
20 Nanomol
250 Nanomol
5 Nanomol
50 Nanomol
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13395374 250 nmol 250 Nanomol
13375374 5 nmol 5 Nanomol
13385374 20 nmol 20 Nanomol
13365374 50 nmol 50 Nanomol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13395374 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4464065
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
mirVana™ miRNA Mimic, miR-1 Positivkontrolle
miRNA mimics are small, chemically modified double-stranded RNA molecules designed to specifically bind to and mimic endogenous miRNA molecules and enable miRNA functional analysis by up-regulation of miRNA activity.
miRNA-Mimics sind kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNA-Moleküle, die sich spezifisch an endogene miRNA-Moleküle binden und diese imitieren. Somit ermöglichen sie die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität.
Wir haben nun die zweite Generation der miRNA-Mimics als mirVana™ miRNA Mimics lanciert. Die Vorteile:
• Maximale und konsistente Effekte in vitro bei niedriger Konzentration
• Nicht toxisch
• Hervorragende Spezifität aufgrund der einzigartigen sternförmigen Strang-Modifikation
• Für mittels modernster Sanger-Verfahren sequenzierte DNA geeignet
• Können in vitro und in vivo verwendet werden und zeichnen sich durch Konsistenz über das gesamte Forschungsprojekt aus
Positiv- und Negativkontrollen sind auch zur Verwendung mit mirVana™ miRNA Mimics in Hochregulierungsexperimenten verfügbar.
mirVana™ Mimic miR-1-Positivkontrolle
Die mirVana™ Mimic miR-1-Positivkontrolle wurde entwickelt, um reife miR-1 miRNA nach der Abgabe in Säugetierzellen nachzuahmen. miR-1 ist mir der Herunterregulierung vieler Gene assoziiert. Insbesondere die durch miR-1 vermittelte Herunterregulierung von Protein-Tyrosinkinase 9 (PTK9) tritt nachweislich auf mRNA-Ebene auf. Die miR-1-Positivkontrolle ist als Positivkontrolle für Transfektionsexperimente mit mirVana™ miRNA Mimics bestimmt. Überwachen Sie die Aktivität der miR-1-Positivkontrolle durch das Gen-Silencing von PTK9 mittels reverser Transkriptase-PCR in Echtzeit zum Nachweis von PTK9-mRNA.
Mimic-Kontrollen der ersten Generation
Unsere miRNA-Mimics (und Kontrollen) der ersten Generation, Ambion® Pre-miR™ miRNA Vorläufer, weisen im Vergleich zu den neuen mirVana™ miRNA Mimics eine geringere Spezifität und Potenz sowie eine geringere Strangspezifität auf. Diese Mimics der ersten Generation werden für den Abschluss laufender In-vitro-miRNA-Studien empfohlen. Für neue Forschungen oder In-vivo--Studien empfehlen wir unsere neuen mirVana™ miRNA-Mimics und entsprechenden Kontrollen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern.
Beschreibung mirVana™ miRNA Mimic, 250 nmol, nicht konjugierter Farbstoff, Pre-miRNA RNAi Typ, Positivkontrolltyp, HPLC-Aufreinigung, Verwendung für die miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA, –20 °C Lagertemperatur, nur für Forschungszwecke
Regelungsart Positivkontrolle
RNAi Type miRNA Mimic
Zur Verwendung mit (Anwendung) miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie mirVana
Produkttyp miRNA Mimic
Reinigungsverfahren HPLC
Menge 250 nmol
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.