Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimic, miR-1 Positive Control
Artikelnummer. p-7075568
Click to view available options
Menge:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
50 nmol
Packungsgröße:
20 Nanomol
250 Nanomol
5 Nanomol
50 Nanomol
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13375374
Marke: Invitrogen™ 4464062
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
mirVana™ miRNA Mimic, miR-1 Positivkontrolle
miRNA-Mimics sind kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNA-Moleküle, die sich spezifisch an endogene miRNA-Moleküle binden und diese imitieren. Somit ermöglichen sie die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität.
Wir haben nun die zweite Generation der miRNA-Mimics als mirVana™ miRNA Mimics lanciert. Die Vorteile:
  • Maximale und konsistente Effekte in vitro bei niedriger Konzentration
  • Sind ungiftig
  • Hervorragende Spezifität aufgrund der einzigartigen sternförmigen Strang-Modifikation
  • Ideal für die neuesten Sanger-Inhalte
  • Kann in vitro und in vivo verwendet werde und zeichnet sich durch Konsistenz über das gesamte Forschungsprojekt aus
    Positiv- und Negativkontrollen sind auch zur Verwendung mit mirVana™ miRNA Mimics in Hochregulierungsexperimenten verfügbar.
    mirVana™ Mimic miR-1-Positivkontrolle
    Die mirVana™ Mimic miR-1-Positivkontrolle wurde entwickelt, um reife miR-1 miRNA nach der Abgabe in Säugetierzellen nachzuahmen. miR-1 ist mir der Herunterregulierung vieler Gene assoziiert. Insbesondere die durch miR-1 vermittelte Herunterregulierung von Protein-Tyrosinkinase 9 (PTK9) tritt nachweislich auf mRNA-Ebene auf. Die miR-1-Positivkontrolle ist als Positivkontrolle für Transfektionsexperimente mit mirVana™ miRNA Mimics bestimmt. Überwachen Sie die Aktivität der miR-1-Positivkontrolle durch das Gen-Silencing von PTK9 mittels Reverse-Transkriptase-PCR in Echtzeit zum Nachweis von PTK9-mRNA.
    Mimic-Kontrollen der ersten Generation
    Unsere miRNA-Mimics (und Kontrollen) der ersten Generation, Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA-Vorläufer, weisen im Vergleich zu den neuen mirVana™ miRNA-Mimics eine geringere Spezifität und Potenz sowie eine geringere Strangspezifität auf. Diese Mimics der ersten Generation werden für den Abschluss laufender In-vitro-miRNA-Studien empfohlen. Für neue Forschungen oder In-vivo--Studien empfehlen wir unsere neuen mirVana™ miRNA-Mimics und entsprechenden Kontrollen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern.
Regelungsart Positivkontrolle
RNAi Type miRNA Mimic
Zur Verwendung mit (Anwendung) miRNA-Analyse & Analyse nicht-codierender RNA
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie mirVana
Produkttyp miRNA Mimic
Reinigungsverfahren Gereinigt
Menge 5 nmol
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.