Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Easy-Load Einkanal-Pumpenkopf
Artikelnummer. 11765769 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
PPS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11765769 PPS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11765769 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 7760160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 €
    1348.58 € / 1 Stück
    Sparen 326.42 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Easy-Load Pumpenköpfen wechseln Sie Schläuche innerhalb von Sekunden und minimieren die Ausfallzeiten. Der Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ Pumpenkopf kombiniert eine mittengleiche Kurvenscheibe mit automatischer Schlauchrückhaltung in einem robusten, chemikalienbeständigen Gehäuse.
  • Das Design ermöglicht den schnellen, einfachen Wechsel der Schläuche, ohne den Pumpenkopf vom Antrieb nehmen zu müssen
  • Integrierte Schlauchführung gewährleistet die richtige Positionierung der Schläuche für maximale Leistung und Lebensdauer der Pumpenschläuche
  • Schlauchhalterungen mit Federrückstellung gewährleisten, dass die Schläuche automatisch gesichert werden, um die Lebensdauer der Schläuche zu verlängern und die Leistung jeder Schlauchgröße zu optimieren
  • Der Austausch von Schläuchen und das Überwechseln der Flüssigkeit dauern nur Sekunden
  • Passend für verschiedene Schlauchgrößen für maximale Flexibilität
  • Automatische Schlauchrückhaltung eliminiert Einstellungen des Anwenders und macht das Setup einfacher, wodurch die Lebensdauer der Schläuche und die Leistung verbessert werden
  • Über den einstellbaren Verschluss können Sie durch “Quetschen” der Schläuche die Druck- und Saugfähigkeit sowie die Lebensdauer der Schläuche optimieren.
  • Die Montage mit fünf Schrauben gewährleistet, dass der Pumpenkopf sicher auf dem Antrieb montiert ist
Spezifikation
Flussrate 0.01 to 13 L/min.
Enthält Single-channel mounting hardware and a 20 in. length of Silicone pump tubing
Modell 77601 – 60
Anzahl Kanäle 1
Verschlussart Verstellbar
Menge Je 1
Rollenmaterial Edelstahl
Schlauchtyp I/P 26, I/P 73, I/P 82
Typ Easy-Load Pumpenkopf