Learn More
Masterflex™ I/P™ Präzisions-Sanitärschläuche aus peroxidgehärtetem Silikon
Artikelnummer. 12438530
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
73
82
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
12438530 82 1 Stück
12478510 73 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12438530
Marke: Masterflex™ 9640282
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reduzieren dank der glatteren Innenoberfläche das Risiko von Partikeleinschluss.
  • Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Von der FDA zugelassen
Beschreibung Peroxidgehärtete Silikonschläuche, I/P 82, 100 ft. auf Spulen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Material Silikon (Peroxid-gehärtet)
Gesamtlänge (metrisch) 30,4 m
Zur Verwendung mit I/P Pumpenserie
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Schlauchgröße 82
Flussrate 13,000 ml/min
Schlauchanschluss 1/2 in.
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid
Maximaler Druck 20 psi, 1,4 bar
Vakuumstärke Max. 510 mm Hg (max 20 Zoll Hg)
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C