Learn More
Masterflex™ I/P™ Präzisions-Sanitärschläuche aus peroxidgehärtetem Silikon
Artikelnummer. 12478510
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
73
82
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
12478510 73 1 Stück
12438530 82 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12478510
Marke: Masterflex™ 9640273
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reduzieren dank der glatteren Innenoberfläche das Risiko von Partikeleinschluss.
  • Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Von der FDA zugelassen
Beschreibung Peroxidgehärtete Silikonschläuche auf Spule, I/P 73, 3/8 Zoll., Tüllengröße, 150 ft.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Silikon (Peroxid-gehärtet)
Außendurchmesser (metrisch) 9,5 mm
Gesamtlänge (metrisch) 45,7 m
Zur Verwendung mit I/P Pumpenserie
Schlauchgröße 73
Flussrate 8000 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid
Maximaler Druck 20 psi, 1,4 bar
Vakuumstärke Max. 660 mm Hg (max 26 Zoll Hg)