Learn More
Masterflex™ I/P™ Pumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon auf Rolle
Artikelnummer. 13266980
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Flussrate:
0,01 bis 4 l/min
0,01 bis 8 l/min
13.000 ml/min
Packungsgröße:
100 Fuß
150 Fuß
200 Fuß
Artikelnummer. 13266980
Marke: Masterflex™ 9640373
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reduzieren Sie das Risiko von Partikelanhaftungen dank der glatten Innenoberfläche
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Ohne auswaschbare Zusätze, um empfindliche und teure Flüssigkeiten zu schützen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 9,5 mm
Material Silikon (platingehärtet)
Gesamtlänge (metrisch) 4570 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie und Biotechnologie
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge Je 1
Schlauchgröße 74
Flussrate 0,01 bis 8 l/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Sterilisationsmethode Autoklav, Gammabestrahlung
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Produkttyp Pumpenschlauch