Learn More
Masterflex™ I/P™ Pumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon auf Rolle
Artikelnummer. 13276980
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Flussrate:
0,01 bis 4 l/min
0,01 bis 8 l/min
13.000 ml/min
Packungsgröße:
100 Fuß
150 Fuß
200 Fuß
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Flussrate unitSize
13276980 12,7 mm 13.000 ml/min 100 Fuß
13266980 9,5 mm 0,01 bis 8 l/min 150 Fuß
13256980 6,4 mm 0,01 bis 4 l/min 200 Fuß
3 options
Artikelnummer. 13276980
Marke: Masterflex™ 9640382
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Reduzieren Sie das Risiko von Partikelanhaftungen dank der glatten Innenoberfläche
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Ohne auswaschbare Zusätze, um empfindliche und teure Flüssigkeiten zu schützen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65-Chemikalien)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Flussrate 13.000 ml/min
Schlauchanschluss 1/2 in.
Sterilisationsmethode Autoklav, Gammabestrahlung
Maximaler Druck 20 psi, 1,4 bar
Vakuumstärke 510 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Produkttyp Pumpenschlauch