Learn More
Masterflex™ I/P™ Pumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon auf Rolle
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Flussrate:
0,01 bis 4 l/min
0,01 bis 8 l/min
13.000 ml/min
Packungsgröße:
100 Fuß
150 Fuß
200 Fuß
Beschreibung
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
- Ohne auswaschbare Zusätze, um empfindliche und teure Flüssigkeiten zu schützen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65-Chemikalien) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12,7 mm |
| Material | Platinbehandeltes Silikon |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Flussrate | 13.000 ml/min |
| Schlauchanschluss | 1/2 in. |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, Gammabestrahlung |
| Maximaler Druck | 20 psi, 1,4 bar |
| Vakuumstärke | 510 mm Hg |
| Mehr anzeigen |