Learn More
Masterflex™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon
Artikelnummer. 10693713
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
73
82
Packungsgröße:
1 Stück
25 Fuß
7.60 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
10693713 73 7.60 Meter
11815201 26 1 Stück
13246990 82 25 Fuß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10693713 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9641073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    907.14 €
    308.79 € / 7.6 Meter
    Sparen 598.35 €
    65% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Reduzieren dank der glatteren Innenoberfläche das Risiko von Partikeleinschluss.
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Schlauchpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600, übertrifft die Anforderungen der 3A-Hygienenormen im Europäischen Arzneibuch (European Pharmacopoeia, EP)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 37/100 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 9,5 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2,87 in.
Außendurchmesser (metrisch) 73 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 760 cm
Zur Verwendung mit Masterflex I/P Pumpen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische, biotechnologische, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Sterilität Steril
Schlauchgröße 73
Flussrate 0,01 bis 8 ml/min
Schlauchanschluss 0,37 in.
Höhe (metrisch) 8,8 m Wasser
Höhe (angloamerikanisch) 29 ft. Wasser
Gasdurchlässigkeit CO2: 25.147, O2: 4715, N2: 2284
Farbe Durchscheinend
Max. Operating Temperature (Metric) 212 °C
Produkttyp Pumpenschlauch