Learn More
Invitrogen™ Silencer™ FAM-labeled GAPDH siRNA (human, mouse, rat)
Beschreibung
Invitrogen™ Kontroll-siRNA mit Fluoreszenzmarkierung zur einfachen Überwachung der siRNA-Aufnahme durch Fluoreszenzmikroskopie zusammen mit siRNA-induziertem Knockdown. Das 5 nmol-Aliquot wird gereinigt, gebunden und gebrauchsfertig in einem stabilen, getrockneten Format geliefert.
Fluoreszenzmarkierte siRNAs vereinfachen die Überwachung der siRNA-Abgabe
Ideal für die Korrelierung der siRNA-Aufnahme mit mRNA-Knockdown
Funktionell getestet in mehreren gängigen Zelllinien
HPLC-gereinigt, duplexiert und gebrauchsfertig
Visualisierung der siRNA-Aufnahme mit markierten siRNAs
Durch die Fluoreszenzmarkierung von siRNAs ist eine direkte Beobachtung der siRNA-Zellaufnahme, -verteilung und -lokalisierung möglich. Fluoreszierend markierte siRNAs werden häufig zur Überwachung der Transfektionseffizienz während der Optimierung von Transfektionsbedingungen verwendet. Im Allgemeinen werden siRNAs in nur 4 Stunden schnell von Zellen aufgenommen und in Zellen verteilt.
Korrelation der siRNA-Aufnahme mit Gen-Stilllegung
Studien haben gezeigt, dass die Stilllegung der Aktivität von Silencer™ FAM™-markierter GAPDH-siRNA nicht durch die Fluoreszenzmarkierung beeinflusst wird. Daher sind diese siRNAs ideal für die Untersuchung der siRNA-Aufnahme und des siRNA-induzierten Knockdowns und für die Korrelation von Genknockdown mit Transfektionseffizienz. Dies ist wichtig zu wissen, da verschiedene Transfektionsreagenzien auf unterschiedliche Weise mit siRNAs interagieren (d. h., einige Reagenzien können die siRNA sequenzieren, was zu einem schlechten Genknockdown führt). Die mit Silencer™ FAM™ markierte GAPDH siRNA-Sequenz bietet eine einfache Möglichkeit, die siRNA-Aufnahme durch chemische Transfektion zu überwachen. Die Sequenz ist identisch mit der der Invitrogen Silencer™ GAPDH-siRNA (SKU-Nr. AM4605), jedoch weist das 5'-Ende des Sinn-Strangs das Fluorescein-Derivat FAM (5'-Carboxyfluorescein; Anregungsmaxima = 494 nm, Emissionsmaxima = 520 nm) auf, wodurch es bei Anregung durch die entsprechende Wellenlänge des Lichts stark fluoreszierend wird.
Zubehör:
Zur Überwachung der siRNA-Abgabe durch Elektroporation wird Silencer™ Cy™3-markierte GAPDH-siRNA (Mensch) (SKU-Nr. AM4623) oder Silencer™ Cy™3-markierte GAPDH-siRNA für Menschen, Mäuse und Ratten (SKU-Nr. AM4649) empfohlen. Cy™3 hat ein helleres Fluoreszenzsignal als FAM™ und ist über einen größeren pH-Bereich sichtbar. Elektroporation erzeugt ein diffuseres siRNA-Verteilungsmuster, was zu einem weniger intensiven Fluoreszenzsignal führt als bei der chemischen Transfektion. Silencer™ Kontroll-siRNAs sind nichtmodifizierte 21-mere, die für den Einsatz mit Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs und anderen nicht modifizierten 21-meren siRNAs konzipiert sind. Wenn Sie andere siRNA-Produkte verwenden, beispielsweise Invitrogen™ Silencer™ Select siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs, sollten Sie die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwenden, um zuverlässigere experimentelle Ergebnisse zu erhalten.
Visualisierung der siRNA-Aufnahme mit markierten siRNAs
Durch die Fluoreszenzmarkierung von siRNAs ist eine direkte Beobachtung der siRNA-Zellaufnahme, -verteilung und -lokalisierung möglich. Fluoreszierend markierte siRNAs werden häufig zur Überwachung der Transfektionseffizienz während der Optimierung von Transfektionsbedingungen verwendet. Im Allgemeinen werden siRNAs in nur 4 Stunden schnell von Zellen aufgenommen und in Zellen verteilt.
Korrelation der siRNA-Aufnahme mit Gen-Stilllegung
Studien haben gezeigt, dass die Stilllegung der Aktivität von Silencer™ FAM™-markierter GAPDH-siRNA nicht durch die Fluoreszenzmarkierung beeinflusst wird. Daher sind diese siRNAs ideal für die Untersuchung der siRNA-Aufnahme und des siRNA-induzierten Knockdowns und für die Korrelation von Genknockdown mit Transfektionseffizienz. Dies ist wichtig zu wissen, da verschiedene Transfektionsreagenzien auf unterschiedliche Weise mit siRNAs interagieren (d. h., einige Reagenzien können die siRNA sequenzieren, was zu einem schlechten Genknockdown führt). Die mit Silencer™ FAM™ markierte GAPDH siRNA-Sequenz bietet eine einfache Möglichkeit, die siRNA-Aufnahme durch chemische Transfektion zu überwachen. Die Sequenz ist identisch mit der der Invitrogen Silencer™ GAPDH-siRNA (SKU-Nr. AM4605), jedoch weist das 5'-Ende des Sinn-Strangs das Fluorescein-Derivat FAM (5'-Carboxyfluorescein; Anregungsmaxima = 494 nm, Emissionsmaxima = 520 nm) auf, wodurch es bei Anregung durch die entsprechende Wellenlänge des Lichts stark fluoreszierend wird.
Zubehör:
Zur Überwachung der siRNA-Abgabe durch Elektroporation wird Silencer™ Cy™3-markierte GAPDH-siRNA (Mensch) (SKU-Nr. AM4623) oder Silencer™ Cy™3-markierte GAPDH-siRNA für Menschen, Mäuse und Ratten (SKU-Nr. AM4649) empfohlen. Cy™3 hat ein helleres Fluoreszenzsignal als FAM™ und ist über einen größeren pH-Bereich sichtbar. Elektroporation erzeugt ein diffuseres siRNA-Verteilungsmuster, was zu einem weniger intensiven Fluoreszenzsignal führt als bei der chemischen Transfektion. Silencer™ Kontroll-siRNAs sind nichtmodifizierte 21-mere, die für den Einsatz mit Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs und anderen nicht modifizierten 21-meren siRNAs konzipiert sind. Wenn Sie andere siRNA-Produkte verwenden, beispielsweise Invitrogen™ Silencer™ Select siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs, sollten Sie die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwenden, um zuverlässigere experimentelle Ergebnisse zu erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Die siRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. |
| Regelungsart | Positivkontrolle |
| RNAi Type | siRNA |
| Spezies | Human, Maus, Ratte |
| Probentyp | siRNA |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produktlinie | Silencer, Ambion |
| Produkttyp | siRNA |
| Reinheit | HPLC |
| Menge | 5 nmol |
| Show More |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.