Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Firefly Luciferase (GL2 + GL3) siRNA
Beschreibung
Invitrogen™ Silencer™ Leuchtkäfer-Luziferase (GL2 + GL3) Positivkontroll-siRNA ist optimal für die Entwicklung und Optimierung von siRNA-Experimenten geeignet. Die Kontrolle ist für die Verwendung in menschlichen Zelllinien validiert und für Maus und Ratte optimiert. 5 nmol werden zusammen mit einem zusätzlichen Röhrchen mit 2 nmol siRNA als Negativkontrolle zur Verfügung gestellt.
Validierte siRNA-Kontrollen zur Optimierung von siRNA-Experimenten
Die genspezifischen siRNA-Kontrollen werden mit verkohlten Negativkontrollen geliefert
Funktionell getestet in mehreren gängigen Zelllinien
HPLC-gereinigte, doppelseitige und gebrauchsfertige Silencer™ Kontroll-siRNAs sind nicht modifizierte 21-mere; sie sind für die Verwendung mit Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs und anderen nicht modifizierten 21-mer-siRNAs konzipiert. Wenn Sie andere siRNA-Produkte verwenden, beispielsweise Invitrogen™ Silencer™ Select siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs, sollten Sie die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwenden, um zuverlässigere experimentelle Ergebnisse zu erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern. |
| Regelungsart | Positivkontrolle |
| RNAi Type | siRNA |
| Spezies | Glühwürmchen-Luziferase |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfektion, RNAi |
| Marker oder Farbstoff | Unkonjugiert |
| Produktlinie | Silencer, Ambion |
| Produkttyp | siRNA |
| Reinheit | HPLC |
| Menge | 5 nmol |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.