Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GAPDH siRNA (human)
Artikelnummer. 10469024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
40 nmol
5 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10469024 5 nmol 1 Stück
10609845 40 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10469024 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM4605
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Silencer™ GAPDH siRNA (Mensch)
Ambion® Silencer® siRNA-Positivkontrolle für GAPDH (Mensch) ist optimal für die Entwicklung und Optimierung von siRNA-Experimenten geeignet. Die Kontrolle ist für die Verwendung in menschlichen Zelllinien validiert. 5 nmol werden zusammen mit einem zusätzlichen Röhrchen mit 2 nmol siRNA als Negativkontrolle zur Verfügung gestellt.
• Validierte siRNA-Kontrollen zur Optimierung von siRNA-Experimenten
•Genspezifische Kontroll-siRNAs mit chiffrierten Negativkontrollen
• Funktionell getestet in mehreren gängigen Zelllinien
• HPLC-gereinigte, doppelseitige und gebrauchsfertige Silencer® Kontroll-siRNAs sind nicht modifizierte 21-mere; sie sind für die Verwendung mit Silencer® siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs und anderen nicht modifizierten 21-meren siRNAs konzipiert. Wenn Sie andere siRNA-Produkte verwenden, beispielsweise Ambion® Silencer® Select siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs, sollten Sie die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwenden, um zuverlässige experimentelle Ergebnisse zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern.
RNAi Type siRNA
Spezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi, Transfektion
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie Silencer, Ambion
Produkttyp siRNA
Reinheit HPLC
Menge 5 nmol
Versandbedingung Trockeneis
Target GAPDH