Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GAPDH siRNA (human)
Artikelnummer. 10609845
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
40 nmol
5 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10609845 40 nmol 1 Stück
10469024 5 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10609845 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM4633
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Silencer™ GAPDH siRNA (Mensch)
Ambion™ Silencer™ GAPDH Positive Control siRNA (human) is ideal for developing and optimizing siRNA experiments. The control is validated for use in human cell lines. 5 nmol is provided, along with an additional tube of 2 nmol negative control siRNA.
  • Validated siRNA controls for optimizing siRNA experiments
  • Gene-specific control siRNAs provided with scrambled, negative controls
  • Functionally tested in several common cell lines
  • HPLC purified, duplexed, and ready to use Silencer™ control siRNAs are unmodified 21-mers; they are designed to be used with Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs, and other unmodified 21mer siRNAs.
If you are using other siRNA products, such as Ambion™ Silencer™ Select siRNAs or STEALTH RNAi™ siRNAs, we recommend that you use control siRNAs designed for use with those siRNAs for more reliable experimental results.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Die siRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden.
Beschreibung Silencer™ GAPDH siRNA, 40 nmol, flüssig, nicht konjugierter Farbstoff, siRNA RNAi Typ, Gen-Knockdown Positivkontrolltyp, menschlicher Organismus, für RNAi, GAPDH Zielgen, HPLC-Reinheit verwendet, –20 °C Lagertemperatur, nur für Forschungszwecke
Format Röhrchen
Regelungsart Positivkontrolle
RNAi Type siRNA
Spezies Human
Probentyp Zellkulturen
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi
Enthält Die siRNA wird in einem einzigen Röhrchen getrocknet bereitgestellt, zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension.
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie Silencer, Ambion
Produkttyp siRNA
Reinigungsverfahren HPLC
Reinheit HPLC
Menge 40 nmol
Versandbedingung Raumtemperatur
Target GAPDH
Form Gebunden