Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Drug Targets siRNA Library
Artikelnummer. 15631862
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Packungsgröße
15631862 96-Well-Platte 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15631862 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A30094
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Silencer™ siRNA-Bibliothek für Humanarzneimittel-Target enthält 23.745 Ambion™ Silencer siRNAs, die für die Durchführung von RNAi-Screenings auf bekannte Target-Gene von Humanarzneimitteln 7.915 Gene zielen.
The Silencer™ Human Drug Targets siRNA Library includes genes involved in apoptosis, senescence, nucleic acid binding, autophagy, DNA repair, and along with characterized nuclear receptors and other genes that are considered potential targets for therapeutics. The Silencer Human Drug Targets siRNA Library contains 23,745 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 7915 genes for performing RNAi screens against known human drug target genes. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Drug Targets siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screening against pre-defined therapeutic gene drug targets.
Die Silencer™ siRNA-Bibliothek für Zielgene von Humanarzneimitteln umfasst Gene, die an Apoptose, Seneszenz, Nukleinsäure-Bindung, Autophagie und DNA-Reparatur beteiligt sind, sowie charakterisierte Kernrezeptoren und andere Gene, die als potenzielle Targets für Therapeutika gelten. Die Silencer siRNA-Bibliothek für Zielgene von Humanarzneimitteln enthält 23.745 Ambion™ Silencer siRNAs, die für die Durchführung von RNAi-Screenings auf bekannte Target-Gene von Humanarzneimitteln 7.915 Gene ansprechen. Die Bibliothek wurde unter Verwendung der aktuellsten Genomdatenbanken, einschließlich der NCBI RefSeq-Datenbank, entwickelt und verweist auf die Gene Ontology Consortium (GO) Datenbank und/oder das HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Die Silencer siRNA-Bibliothek für Zielgene von Humanarzneimitteln nutzt die Ambion Silencer-Technologie, die auf strenger Bioinformatik basiert und eine hohe Zielspezifität und siRNA-Potenz ermöglicht, und ist eine ideale Lösung für fokussiertes und kostengünstiges RNAi-Screening gegen vordefinierte therapeutische Gen-Arzneimittel-Targets.
• Umfassend — Beschleunigen Sie Ihre Arzneimittel-Target-Screenings mit vordefinierten Silencer siRNA-Bibliotheken für Zielgene von Humanarzneimitteln
• Zuverlässig — Erhöhen Sie die Genauigkeit des Target-Screenings mit drei individuellen siRNAs pro Gen-Target Effektiv — Reduzieren Sie Off-Target-Effekte bei niedrigen Konzentrationen mit dem bewährten Ambion Silencer siRNA-Design
• Praktisch — Reduzieren Sie die Datenentfaltung und beschleunigen Sie die Target-Validierung mit unserem 96- und 384-Array-Format
• Anpassbar — Wählen Sie die beste Option für die Anforderungen an Ihren Arbeitsablauf, einschließlich zusätzlicher siRNA-Skalen und gepoolter Formate
Warum die Silencer siRNA-Bibliothek für Zielgene von Humanarzneimitteln verwenden?
Zusammen mit der sorgfältigen Bioinformatik-Auswahl von Gen-Targets werden Silencer siRNAs per Design und hochwertiger Synthese mit garantiertem Silencing optimiert (Weitere Informationen über die Garantie). Die Silencer siRNA-Bibliothek für Zielgene von Humanarzneimitteln enthält unsere vorkonfigurierten und, sofern verfügbar, validierten siRNAs, die mit maximaler Potenz und Spezifität erzeugt wurden, damit Sie sich auf die Datenqualität konzentrieren können (Weitere Informationen zum Design). Alle Silencer-Bibliotheken werden anhand der neuesten verfügbaren Datenbanken und Ressourcen für aktuelle Inhalte ausgewählt. Vollständige siRNA-Sequenzinformationen sowie das spezifische und das jeweilige Gensymbol, der vollständige Name, die Aliase, die RefSeq-Nummer und die Locus-ID sowie Ergebnisse aller Validierungsexperimente, die mit den im Lieferumfang enthaltenen siRNAs durchgeführt wurden, werden bereitgestellt. Bitte kontaktieren Sie uns für die vollständige Liste der Targets.
Silencer siRNA-Bibliotheken ermöglichen es Ihnen, effizient zu screenen und die Datenausgabe zu maximieren.
Ambion Silencer siRNAs wurden unter Berücksichtigung der Potenz entwickelt, um den Genabbau bei minimalen Konzentrationen zu gewährleisten. Dies trägt nicht nur dazu bei, weniger Potenzial für Off-Target-Effekte und falsch-positive Daten zu gewährleisten, sondern minimiert auch falsch-negative Ergebnisse des siRNA-Screenings. Die Silencer siRNA-Bibliothek für Zielgene von Humanarzneimitteln enthält 0,25 nmol jeder siRNA, ausreichend für 100 Transfektionen (bei 25 nM siRNA, 100 µl Transfektionsvolumen).
Flexibilität zur Erfüllung Ihrer Anforderungen an den Arbeitsablauf
Thermo Fisher Scientific bietet eine umfassende Liste vordefinierter oder benutzerdefinierter siRNA-Bibliotheken für Human-, Maus- oder Rattengene an mit 1, 2 oder 5 nmol jeder siRNA oder größeren Größe. Für eine umfassende Genliste, weitere Informationen oder eine Besprechung Ihrer Forschungsarbeit mit einem unserer technischen Experten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder senden Sie uns eine E-Mail an RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 23,745 siRNAs insgesamt, die auf 7915 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (270 Platten) plattiert sind
Inhalt und Lagerung 23.745 Gesamt-siRNAs für 7.915 Gene, die auf 96-Well-Platten (270 Platten) plattiert sind
In einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter -20 °C lagern.
Format 96-Well-Platte
RNAi Type siRNA
Spezies Human
Probentyp DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi
Produktlinie Silencer
Produkttyp siRNA-Bibliothek
Reinheit Standard
Menge 1 Set
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis