Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Membrane Trafficking siRNA Library
Artikelnummer. 15611872
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15611872 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15611872 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A30139
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
The Silencer™ Human Membrane Trafficking siRNA Library is designed for researchers targeting proteins known or predicted to participate in membrane trafficking or remodeling.
The Silencer™ Human Membrane Trafficking siRNA Library is designed for researchers targeting proteins known or predicted to participate in membrane trafficking or remodeling. This library is designed with an aim to understand gene expression in critical cellular functions including biosynthesis, secretion, endocytosis, lysosomal and proteasomal protein degradation, and phagocytosis. The Silencer Human Membrane Trafficking siRNA Library contains 426 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 142 genes. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to ensure high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Membrane Trafficking siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screens against genes integral to membrane trafficking.
Die Silencer™ humane Membrantransport-siRNA-Bibliothek ist für Forscher konzipiert, die bekannte oder vorhergesagte Proteine anvisieren, die am Membrantransport oder -umbau beteiligt sind. Diese Bibliothek wurde mit dem Ziel entwickelt, die funktionelle Genexpression in kritischen zellulären Funktionen, wie Biosynthese, Sekretion, Endozytose, lysosomale und proteasomale Proteindegradation und Phagozytose, zu verstehen. Die Silencer humane Membrantransport-siRNA-Bibliothek enthält 426 Ambion™ Silencer siRNAs, die 142 Gene ansprechen. Die Bibliothek wurde unter Verwendung der aktuellsten Genomdatenbanken, einschließlich der NCBI RefSeq-Datenbank, entwickelt und verweist auf die Gene Ontology Consortium (GO) Datenbank und/oder das HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Mithilfe der Ambion Silencer-Technologie, die auf strenger Bioinformatik basiert, ermöglicht die Silencer humane Membrantransport-siRNA-Bibliothek eine hohe Zielspezifität und siRNA-Potenz und ist eine ideale Lösung für fokussiertes und kostengünstiges RNAi-Screening gegen Gene im Rahmen des Membrantransports.
• Umfassend — Beschleunigen Sie Ihre funktionalen Screens von Zellmembrantransport-RNAi mit der vordefinierten Silencer humane Membrantransport-siRNA-Bibliothek
• Zuverlässig — Erhöhen Sie die Genauigkeit des Target-Screenings mit drei individuellen siRNAs pro Gen-Target
• Effektiv — Reduzieren Sie die Target-Wirkungen bei niedrigen Konzentrationen mit dem bewährten Ambion Silencer siRNA-Design
• Komfortabel — Reduzieren Sie die Datenentfaltung und beschleunigen Sie die Target-Validierung mit unserem Array-Format
• Anpassbar — Wählen Sie die beste Option für die Anforderungen an Ihren Arbeitsablauf, einschließlich zusätzlicher siRNA-Skalen und gepoolter Formate
Warum die Silencer humane Membrantransport-siRNA-Bibliothek verwenden?
Zusammen mit der sorgfältigen Bioinformatik-Auswahl von Gen-Targets werden Silencer siRNAs per Design und hochwertiger Synthese mit garantiertem Silencing optimiert (Weitere Informationen über die Garantie). Die Silencer humane Membrantransport-siRNA-Bibliothek enthält unsere vorkonfigurierten und, wenn verfügbar, validierten siRNAs, die mit maximaler Potenz und Spezifität erzeugt wurden, damit Sie sich auf die Datenqualität konzentrieren können (erfahren Sie mehr über das Design). Alle Silencer-Bibliotheken werden anhand der neuesten verfügbaren Datenbanken und Ressourcen für aktuelle Inhalte ausgewählt. Vollständige siRNA-Sequenzinformationen sowie das spezifische und das jeweilige Gensymbol, der vollständige Name, die Aliase, die RefSeq-Nummer und die Locus-ID sowie Ergebnisse aller Validierungsexperimente, die mit den im Lieferumfang enthaltenen siRNAs durchgeführt wurden, werden bereitgestellt. Bitte kontaktieren Sie uns für die vollständige Liste der Targets.
Silencer siRNA-Bibliotheken ermöglichen es Ihnen, effizient zu screenen und die Datenausgabe zu maximieren.
Ambion Silencer siRNAs wurden unter Berücksichtigung der Potenz entwickelt, um den Genabbau bei minimalen Konzentrationen zu gewährleisten. Dies trägt nicht nur dazu bei, weniger Potenzial für Off-Target-Effekte und falsch-positive Daten zu gewährleisten, sondern minimiert auch falsch-negative Ergebnisse des siRNA-Screenings. Die Silencer humane Membrantransport-siRNA-Bibliothek enthält 0,25 nmol jeder siRNA, ausreichend für 100 Transfektionen (bei 25 nM siRNA, 100 µl Transfektionsvolumen).
Flexibilität zur Erfüllung Ihrer Anforderungen an den Arbeitsablauf
Thermo Fisher Scientific bietet eine umfassende Liste vordefinierter oder benutzerdefinierter siRNA-Bibliotheken für Human-, Maus- oder Rattengene an mit 1, 2 oder 5 nmol jeder siRNA oder größeren Größe. Für eine umfassende Genliste, weitere Informationen oder eine Besprechung Ihrer Forschungsarbeit mit einem unserer technischen Experten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder senden Sie uns eine E-Mail an RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 426 siRNAs insgesamt, die auf 142 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (6 Platten) plattiert sind
Inhalt und Lagerung 426 Gesatm-siRNAs für 142 Gene, die auf 96-Well-Platten (6 Platten) plattiert sind
In einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter -20 °C lagern.
Format 96-Well-Platte
RNAi Type siRNA
Spezies Human
Probentyp RNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi
Produktlinie Silencer
Produkttyp siRNA-Bibliothek
Reinheit Standard
Menge 1 Set
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis