Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Ubiquitin siRNA Library
Artikelnummer. 15631872
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15631872 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15631872 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A30141
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ubiquitination is a post-translational enzymatic modification that is essential to a wide array of cellular processes.
Ubiquitination is a post-translational enzymatic modification that is essential to a wide array of cellular processes. These include immunological functions, apoptosis, biogenesis, DNA transcription and repair, cell cycle and division, cellular stress response, modulation of cell receptors and neural or muscular degeneration as well as disease and diagnostic-related processes. The Silencer™ Human Ubiquitin siRNA Library contains 2,898 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 966 genes. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Ubiquitin siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screening against ubiquitin signaling.
Ubiquitination ist eine post-translationale enzymatische Modifikation, die für eine Vielzahl von zellulären Prozessen unerlässlich ist. Dazu gehören immunologische Funktionen, Apoptose, Biogenese, DNA-Transkription und -Reparatur, Zellzyklus und -teilung, zelluläre Stressreaktion, Modulation von Zellrezeptoren und neuraler oder muskulärer Degeneration sowie krankheits- und diagnosebezogene Prozesse. Die Silencer™ humane Ubiquitin-siRNA-Bibliothek enthält 2.898 Ambion™ Silencer siRNAs, die 966 Gene ansprechen. Die Bibliothek wurde unter Verwendung der aktuellsten Genomdatenbanken, einschließlich der NCBI RefSeq-Datenbank, entwickelt und verweist auf die Gene Ontology Consortium (GO) Datenbank und/oder das HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Mithilfe der Ambion Silencer-Technologie, die auf strenger Bioinformatik basiert, ermöglicht die Silencer humane Ubiquitin-siRNA-Bibliothek eine hohe Zielspezifität und siRNA-Potenz und ist eine ideale Lösung für fokussiertes und kostengünstiges RNAi-Screening gegen Ubiquitinsignale.
• Umfassend — Beschleunigen Sie Ihre funktionalen Screens von Ubiquitin-RNAi mit der vordefinierten Silencer humane Ubiquitin-siRNA-Bibliothek
• Zuverlässig — Erhöhen Sie die Genauigkeit des Target-Screenings mit drei individuellen siRNAs pro Gen-Target
• Effektiv — Reduzieren Sie die Target-Wirkungen bei niedrigen Konzentrationen mit dem bewährten Ambion Silencer siRNA-Design
• Komfortabel — Reduzieren Sie die Datenentfaltung und beschleunigen Sie die Target-Validierung mit unserem Array-Format
• Anpassbar — Wählen Sie die beste Option für die Anforderungen an Ihren Arbeitsablauf, einschließlich zusätzlicher siRNA-Skalen und gepoolter Formate
Warum die Silencer humane Ubiquitin-siRNA-Bibliothek verwenden?
Zusammen mit der sorgfältigen Bioinformatik-Auswahl von Gen-Targets werden Silencer siRNAs per Design und hochwertiger Synthese mit garantiertem Silencing optimiert (Weitere Informationen über die Garantie). Die Silencer humane Ubiquitin-siRNA-Bibliothek enthält unsere vorkonfigurierten und, wenn verfügbar, validierten siRNAs, die mit maximaler Potenz und Spezifität erzeugt wurden, damit Sie sich auf die Datenqualität konzentrieren können (erfahren Sie mehr über das Design). Alle Silencer-Bibliotheken werden anhand der neuesten verfügbaren Datenbanken und Ressourcen für aktuelle Inhalte ausgewählt. Vollständige siRNA-Sequenzinformationen sowie das spezifische und das jeweilige Gensymbol, der vollständige Name, die Aliase, die RefSeq-Nummer und die Locus-ID sowie Ergebnisse aller Validierungsexperimente, die mit den im Lieferumfang enthaltenen siRNAs durchgeführt wurden, werden bereitgestellt. Bitte kontaktieren Sie uns für die vollständige Liste der Targets.
Silencer siRNA-Bibliotheken ermöglichen es Ihnen, effizient zu screenen und die Datenausgabe zu maximieren.
Ambion Silencer siRNAs wurden unter Berücksichtigung der Potenz entwickelt, um den Genabbau bei minimalen Konzentrationen zu gewährleisten. Dies trägt nicht nur dazu bei, weniger Potenzial für Off-Target-Effekte und falsch-positive Daten zu gewährleisten, sondern minimiert auch falsch-negative Ergebnisse des siRNA-Screenings. Die Silencer humane Ubiquitin-siRNA-Bibliothek enthält 0,25 nmol jeder siRNA, ausreichend für 100 Transfektionen (bei 25 nM siRNA, 100 µl Transfektionsvolumen).
Flexibilität zur Erfüllung Ihrer Anforderungen an den Arbeitsablauf
Thermo Fisher Scientific bietet eine umfassende Liste vordefinierter oder benutzerdefinierter siRNA-Bibliotheken für Human-, Maus- oder Rattengene an mit 1, 2 oder 5 nmol jeder siRNA oder größeren Größe. Für eine umfassende Genliste, weitere Informationen oder eine Besprechung Ihrer Forschungsarbeit mit einem unserer technischen Experten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder senden Sie uns eine E-Mail an RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 2898 siRNAs insgesamt, die auf 966 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (33 Platten) plattiert sind
Inhalt und Lagerung 2898 Gesatm-siRNAs für 966 Gene, die auf 96-Well-Platten (33 Platten) plattiert sind
In einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter -20 °C lagern.
Format 96-Well-Platte
RNAi Type siRNA
Spezies Human
Probentyp DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi
Produktlinie Silencer
Produkttyp siRNA-Bibliothek
Reinheit Standard
Menge 1 Set
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis