Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Negative Control No. 2 siRNA
Artikelnummer. 10554255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
40 nmol
5 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10554255 40 nmol 1 Stück
10127774 5 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10554255 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM4637
Neugier zahlt sich aus
Verwenden Sie den Aktionscode 27966
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Silencer™ Negativkontroll-siRNA Nr. 2
Invitrogen™ Silencer™ Negativkontroll-siRNA Nr. 2 besitzt keine signifikante Sequenzähnlichkeit mit Gensequenzen von Maus, Ratte oder Mensch. Diese Kontrollsubstanz wurde in zellbasierten Screenings getestet und wirkt sich nachweislich nicht signifikant auf Zellproliferation, Zellviabilität oder Morphologie aus.
  • Nicht gezielt bei begrenzter Sequenzähnlichkeit mit bekannten Genen
  • Validiert für die Verwendung mit Human-, Maus- und Ratten-Zellen
  • Funktionell bestätigte minimale Auswirkungen auf Zellproliferation und Zellviabilität
  • HPLC-gereinigt, dupliziert und gebrauchsfertig
Negativkontroll-siRNAs sind unerlässlich, um die Transfektionseffizienz zu bestimmen und die Effekte der siRNA-Einbringung zu kontrollieren. Bei siRNA-Screening-Anwendungen sind Negativkontroll-siRNAs auch entscheidend für die Festlegung des Schwellenwerts für positive Ergebnisse („Hits“). Dieser bestimmt, ob eine siRNA in einem bestimmten Assay eine positive, negative oder neutrale Wirkung zeigt.
Zubehör: Silencer™ siRNA Screening-Kontroll-Panel (SKU-Nr. AM4640)
Das Silencer™ siRNA Screening-Kontroll-Panel umfasst sieben Negativkontroll-siRNAs und dient zur Durchführung von siRNA-Screenings, bei denen hunderte oder tausende siRNAs pro Experiment zum Einsatz kommen. Da Negativkontroll-siRNAs auch unbeabsichtigte Effekte in einem Assay aufweisen können, sollte eine Negativkontroll-siRNA sorgfältig ausgewählt werden. Das Silencer™ siRNA Screening Control Panel vereinfacht diesen Prozess. Eine Positivkontroll-siRNA für Human-, Maus- und Ratten-KIF11 (Eg5) ist als zusätzlicher Bonus ebenfalls in diesem Kontrollset enthalten. Ein Knockdown des Gens KIF11, welches ein Motorprotein der Familie der Kinesine kodiert, führt zum Abbruch der Mitose. Silencer™ Kontroll-siRNAs sind nichtmodifizierte 21-mere, die für den Einsatz mit Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs und anderen nicht modifizierten 21-meren siRNAs konzipiert sind. Wenn Sie andere siRNA-Produkte verwenden, beispielsweise Invitrogen™ Silencer™ Select siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs, sollten Sie die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwenden, um zuverlässigere experimentelle Ergebnisse zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Die siRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden.
Regelungsart Negativkontrolle
RNAi Type siRNA
Spezies Human, Maus, Ratte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion, RNAi
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie Silencer, Ambion
Produkttyp siRNA
Reinheit HPLC
Menge 40 nmol
Versandbedingung Raumtemperatur